Merck
MAK313
Sigma-Aldrich
Adipolysis Assay Kit
sufficient for 200 colorimetric or fluorometric tests
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
アプリケーション
pharmaceutical
検出方法
colorimetric
fluorometric
関連疾患
endocrinological disorders, diabetes; obesity; cardiovascular diseases; cancer
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
Obesity is a chronic condition that develops from storage of excessive energy in the form of adipose tissue. The resulting adiposity presents a high risk factor for diseases such as type 2 diabetes, cardiovascular diseases, and cancer. Adipolysis or lipolysis is a highly regulated process in fat metabolism, in which triglycerides are broken down into glycerol and free fatty acids. Rapid, robust and accurate procedures for adipolysis quantification in cell culture are very useful in research and drug discovery.
特徴および利点
Compatible with high-throughput handling systems.
適合性
Suitable for adipolysis quantification in cell culture.
原理
This adipolysis assay kit directly measures glycerol released during adipolysis in cultured cells. This homogeneous assay uses a single Working Reagent that combines glycerol kinase, glycerol phosphate oxidase, and color reactions in one step, resulting in a colorimetric (570 nm)/fluorimetric (λex = 530/ λem = 587 nm) product, proportional to the glycerol present.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
188.6 °F
引火点(℃)
87 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Saveta G Mladenova et al.
Frontiers in pharmacology, 12, 707507-707507 (2021-09-07)
Obesity is a persistent and continuously expanding social health concern. Excessive fat mass accumulation is associated with increased risk of chronic diseases including diabetes, atherosclerosis, non-alcoholic steatohepatitis, reproductive dysfunctions and certain types of cancer. Alchemilla monticola Opiz. is a perennial