Merck
MAK134
Sigma-Aldrich
ケトン体アッセイ
sufficient for 200 tests (UV)
別名:
ケトン定量キット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
使用法
sufficient for 200 tests (UV)
特徴
This kit is sufficient for up to 100 assays of 3-hydroxybutyric acid (BOH) and up to 100 assays of acetoacetic acid (AcAc) in 96 well plates.
検出方法
colorimetric
関連疾患
endocrinological disorders, diabetes; neonatal diseases; pediatric diseases; cancer
保管温度
−20°C
詳細
ケトン体、3-ヒドロキシ酪酸(BOH)およびアセト酢酸(AcAc)は、肝臓において主として脂肪酸の酸化によって産生されますが、通常は低濃度で尿および血液中に存在します。血液中のケトン濃度の上昇は、糖尿病、小児低血糖症、成長ホルモン欠乏症、アルコールあるいはサリチル酸塩中毒および先天性代謝異常と関連している代謝性アシドーシスを引き起こす可能性があります。
アプリケーション
ケトン体アッセイはヒト肝癌細胞株HepG2培地におけるケトン体の放出を測定するために使用されました。
特徴および利点
高スループット処理系に対応しています。
適合性
血清、血漿、尿および他の生物学的サンプル中のケトン体(アセト酢酸および3-ヒドロキシ酪酸)の検出に適しています。
原理
このキットでは、AcAcおよびBOHレベルが、340nmと計測されるNADH吸光度の変化が直接AcAcとBOHの濃度と関連する、3-ヒドロキシ酪酸デヒドロゲナーゼに促進された反応に基づいた酵素アッセイを用いて決定されます。
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Role of beta-hydroxybutyric acid in diabetic ketoacidosis: A review.
Stojanovic, et al.
The Canadian Veterinary Journal. La Revue Veterinaire Canadienne, 52(4), 426-426 (2011)
Zachary M Augur et al.
Frontiers in nutrition, 5, 91-91 (2018-10-24)
Introduction: Temozolomide (TMZ) is part of the standard of care for treating glioblastoma multiforme (GBM), an aggressive primary brain tumor. New approaches are needed to enhance therapeutic efficacy and reduce toxicity. GBM tumor cells are dependent on glucose and glutamine
Role of β-hydroxybutyrate, its polymer poly-β-hydroxybutyrate and inorganic polyphosphate in mammalian health and disease.
Dedkova E N and Lothar A B
Frontiers in Physiology, 5, 260-260 (2014)
Kim J Shimy et al.
Journal of the Endocrine Society, 4(7), bvaa062-bvaa062 (2020-07-16)
According to the carbohydrate-insulin model of obesity, an elevated insulin-to-glucagon ratio in response to a high-carbohydrate diet directs metabolic fuels toward storage, resulting in lower circulating energy. To determine differences in total circulating energy post-meal related to dietary carbohydrate. Ancillary
Hyperketonemia and ketosis increase the risk of complications in type 1 diabetes.
Kanikarla M, et al.
Free Radical Biology & Medicine, 95, 268-277 (2016)