Merck
M7186
Greiner FLUOTRAC 600 384 well plates
flat bottom black polystyrene wells, maximum volume 28 μL, non-sterile
別名:
384 ウェルマイクロタイタープレート, 384 ウェルマイクロプレート, 384マルチウェルプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.22
物質:
black polystyrene
flat bottom black polystyrene wells
polystyrene
最大容量:
28 μL
サイズ:
384 wells
ウェル容積:
28 μL
有効容積:
25 μL
無菌性:
non-sterile
結合型:
high binding surface
特徴:
lid: no
物質
black polystyrene
flat bottom black polystyrene wells
polystyrene
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
包装
case of 40
メーカー/製品名
Greiner 784077
最大容量
28 μL
サイズ
384 wells
ウェル容積
28 μL
有効容積
25 μL
結合型
high binding surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
FLUOTRAC600: 384ウェルの平底、使用時の最適容量が 4~25 μLの非処理マイクロタイタープレート、最大ウェル容量は28 μL。
その他情報
384ウェルの平板HiBaseマイクロタイタープレート、小容量、高結合能、フタなし、丸みがかった正方形のウェル、英数字によるウェルのコーディング、長さ:127.76 +/- 0.15 mm、幅:85.48 +/- 0.15 mm、湾曲:約150 μm。
適合性
黒色プレートはバックグラウンド蛍光を最小限に抑えます。FLUOTRAC 600は600 ng/cm2まで結合します。検出可能なDNase/RNase、ヒトDNA、および発熱性物質を含みません。
法的情報
FLUOTRAC is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)