Merck
M3311
Greiner 384 well plates, polystyrene
working volume 110 μL, flat bottom clear polystyrene wells
別名:
384 ウェルマイクロタイタープレート, 384 ウェルマイクロプレート, 384ウェルプレート, 384マルチウェルプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.15
物質
clear polystyrene plate
flat bottom clear polystyrene wells
polystyrene
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
包装
case of 100
メーカー/製品名
Greiner 781101
最大容量
130 μL
サイズ
384 wells
有効容積
110 μL
clear
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
384ウェルの平底、使用時の最適容量が15~110 μLの非処理マイクロタイタープレート、最大ウェル容量は131 μL。
Greiner multiwell plates are available in the standard multiwell plate footprint and offer excellent optical properties. These plates are DNAse /RNAse free and non-pyrogenic as deteremined by LAL method (< 0.06 EU/mL). Appropriate for general purposes, such as optical measurements, photography, and microscopy, due to the high transparency of polystyrene plates.
その他情報
384ウェルの平板マイクロタイタープレート、フタなし、丸みがかった正方形のウェル、英数字によるウェルのコーディング、長さ:127.76 +/- 0.15 mm、幅:85.48 +/- 0.15 mm、湾曲: 約150 μm。
適合性
汎用、光学機器、写真撮影、顕微鏡検査、貯蔵、透明度の高いプレート