Merck
M1811
Greiner 384ウェルプレート、ポリプロピレン
120 μL/well, flat bottom black polypropylene wells
別名:
384 ウェルマイクロタイタープレート, 384 ウェルマイクロプレート, 384ウェルプレート, 384マルチウェルプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.22
物質
black polypropylene plate
flat bottom black polypropylene wells
polypropylene
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
包装
case of 100
メーカー/製品名
Greiner 781209
最大容量
152 μL
サイズ
384 wells
有効容積
145 μL
black
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Greiner社のマルチウェルプレートです。標準的なマイクロプレートのフットプリント。優れた光学的性質。DNAse/RNAseフリー。LAL法により<0.06 EU/mLまで非発熱性。
液体保存や、医薬品スクリーニングにおける化合物ライブラリーのような、高い化学薬品耐性や熱安定性を必要とするアプリケーションに適しています。
使用時の最適容量が15~145 μLの384ウェルのマイクロプレート、最大ウェル容量は152 μL。
その他情報
384ウェル平板(F)硬い底のマイクロプレート、丸みがかった正方形のウェル、フタなし、英数字によるウェルのコーディング、長さ:127.76 mm、幅:85.48 mm; 湾曲:約150 μm。
適合性
黒色プレートはバックグラウンド蛍光を最小限に抑えます。検出可能なDNase/RNase、ヒトDNA、および発熱性物質を含みません。