Merck
P6491
Nunc® MaxiSorp 384ウェルプレート
384 well plate, black, polystyrene, 120ul/well, pinchbar design, 30/cs
別名:
384 multiwell plate, black muliplate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.22
物質
black polystyrene
flat bottom black polystyrene wells
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
包装
case of 30 ea (internal packs of 10)
メーカー/製品名
Nunc 460518
最大容量
120 μL
プレートL × W
128 mm × 86 mm
サイズ
384 wells
ウェルの最大容量
120 μm
有効容積
100 μL
black
適合性
suitable for (colorimetric assays, sample storage; luminescence and fluorescence assays, ELISA)
結合型
high binding surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
MaxiSorp ELISA用プレート
  • 96ウェルプレートと同じフットプリント
  • 10~100 μLの作業容量範囲
  • ロボット、自動リーダー、液体処理システムに対応
  • アッセイの小型化により生産性が向上し、コストが削減されます
  • 光学的透明性とサンプル回収のためのCウェル
  • ウェル間汚染のリスクを低減
  • ウェルへのロボットアクセスを最適化
  • 白と黒のプレートがクロストークを最小限に抑えます
  • 丸みを帯びた正方形のウェルが吸上げ(毛細管作用)を防止します
  • 光学読み取り用の平底
  • シンチレーションカウント用に最適化
  • 黒の384ウェルプレートにより、バックグラウンド蛍光を低減し、バックライトの散乱を最小化
  • 白い384ウェルプレートにより、バックグラウンドを低く抑えながら信号の反射を最大化
  • 透明な384ウェルプレートにより、リードスルーアプリケーションに必要な光学的透明度を実現
法的情報
MaxiSorp is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)