Merck
M6936
Sigma-Aldrich
Greiner high and medium binding 384 well plates
flat bottom clear polystyrene wells (with micro-clear bottom), high binding surface, non-sterile
別名:
384 ウェルマイクロタイタープレート, 384 ウェルマイクロプレート, 384ウェルプレート, 384マルチウェルプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.15
物質
black polystyrene
flat bottom clear polystyrene wells (with micro-clear bottom)
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
包装
case of 40
メーカー/製品名
Greiner 781097
最大容量
131 μL
サイズ
384 wells
有効容積
110 μL
結合型
high binding surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
使用時の最適容量が15~ 110 μLの384ウェルのマイクロプレート、最大ウェル容量は 131 μL。増殖領域:10 mm(2)。
Polystyrene Multiwell plates from Greiner for immunoassay and high throughput screening applications. High binding plates are recommended for ELISAs. High binding denotes a binding capacity of 600 ng/cm2 and scatter of less than 10%. Optimal protein binding is variable and comparative tests between high and medium binding plates is suggested.
その他情報
384ウェル平板(F)硬いウェルのマイクロタイタープレート、高結合能、フタなし、丸みがかった正方形のウェル、英数字によるウェルのコーディング、長さ:127.76 +/- 0.15 mm、幅:85.48 +/- 0.15 mm、湾曲:約150 μm。
適合性
黒色プレートはバックグラウンド蛍光を最小限に抑えます。μClearフィルムは、バックグラウンド、クロストーク、および自己蛍光を減らすことによって発光、蛍光、細胞監視、伝達、および画像化を改善します。
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)