Merck
Z667242
Greiner LUMITRAC Small Volume LoBase 384 well plates
flat bottom white polystyrene wells, non-sterile
別名:
384 ウェルマイクロタイタープレート, 384 ウェルマイクロプレート, 384ウェルプレート, 384マルチウェルプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.22
物質:
flat bottom white polystyrene wells
white polystyrene
最大容量:
28 μL
サイズ:
384 wells
有効容積:
25 μL
無菌性:
non-sterile
結合型:
medium binding surface
特徴:
lid: no
物質
flat bottom white polystyrene wells
white polystyrene
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
包装
case of 80
メーカー/製品名
Greiner 788075
最大容量
28 μL
サイズ
384 wells
有効容積
25 μL
結合型
medium binding surface
詳細
LUMITRAC200: 384平底、作業時の最適容量が4~25 μLの非処理マイクロタイタープレート、最大ウェル容量は28 μL。
その他情報
384ウェルのLoBaseマイクロタイタープレート、小容量、中程度の結合、煙突形、フタなし、丸みがかった正方形のウェル、英数字によるウェルのコーディング、長さ:127.76 +/- 0.15 mm、幅:85.48 +/- 0.15 mm、湾曲: 約150 μm。
適合性
LoBaseプロファイル、小容量での作業用白色プレートが発光手順でのクロストークを最小化します。検出可能なDNase/RNase、ヒトDNAおよび発熱性物質を含みません。
法的情報
LUMITRAC is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
small volume is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)