Merck
M3561
Greiner 384 well plates, polystyrene
working volume 25 μL, flat bottom white polypropylene copolymer wells
別名:
384 ウェルマイクロタイタープレート, 384 ウェルマイクロプレート, 384ウェルプレート, 384マルチウェルプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.22
物質
flat bottom white polypropylene copolymer wells
white polystyrene
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
包装
case of 40
メーカー/製品名
Greiner 784075
最大容量
28 μL
サイズ
384 wells
有効容積
25 μL
結合型
medium binding surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
LUMITRAC200: 384ウェルの平底、使用時の最適容量が4~25 μLの非処理マイクロタイタープレート、最大ウェル容量は28 μL。
Greiner multiwell plates are available in the standard multiwell plate footprint and offer excellent optical properties. These plates are DNAse /RNAse free and non-pyrogenic as deteremined by LAL method (< 0.06 EU/mL). Appropriate for general purposes, such as optical measurements, photography, and microscopy, due to the high transparency of polystyrene plates.
その他情報
384ウェルの平板マイクロタイタープレート、小容量、中結合能、フタなし、丸みがかった正方形のウェル、英数字によるウェルのコーディング、長さ:127.76 +/- 0.15 mm、幅:85.48 +/- 0.15 mm、湾曲: 約150 μm。
適合性
基部が高く、小容量での作業用白色プレートは発光でのクロストークを最小限に抑えます。検出可能なDNase/RNase、ヒトDNA、および発熱性物質を含みません。
法的情報
LUMITRAC is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)