M6186
Greiner LUMITRAC™ 200 384 well plates
flat bottom white polystyrene wells, non-sterile
別名:
384 ウェルマイクロタイタープレート, 384 ウェルマイクロプレート, 384マルチウェルプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.22
物質:
flat bottom white polystyrene wells
white polystyrene
white polystyrene
最大容量:
131 μL
サイズ:
384 wells
有効容積:
110 μL
無菌性:
non-sterile
結合型:
medium binding surface
特徴:
lid: no
おすすめの製品
物質
flat bottom white polystyrene wells
white polystyrene
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
包装
case of 40
メーカー/製品名
Greiner 781075
最大容量
131 μL
サイズ
384 wells
有効容積
110 μL
結合型
medium binding surface
詳細
Lumitrac 200、384ウェルのマイクロタイタープレートで使用時の最適容量は15~110 μL、最大ウェル容量は131 μL。増殖領域:10 mm(2)。
その他情報
384ウェル平板(F)硬いウェルのマイクロタイタープレート、中結合能、フタなし、丸みがかった正方形のウェル、英数字によるウェルのコーディング、長さ:127.76 +/- 0.15 mm、幅:85.48 +/- 0.15 mm、湾曲: 約150 μm。
適合性
白色プレートは発光でのクロストークを最小限に抑えます。 検出可能なDNase/RNase、ヒトDNA、および発熱性物質を含みません。
法的情報
LUMITRAC is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック