Merck
P9116
Nunc® MicroWell 384ウェル可視ボトムプレート
384 well optical bottom plate, cell cultured treated, 120 μL/well, white, 30/cs
別名:
384ウェルELISAプレート, 384ウェルイムノアッセイプレート, 384ウェルマイクロプレート, 384マルチウェルプレート, ELISAプレート, オプティカルボトムプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.22
物質
flat bottom clear polystyrene wells
white polystyrene
無菌性
sterile
特徴
lid
polystyrene/polymer base
包装
pack of 10
case of 30 ea (internal packs of 10)
メーカー/製品名
Nunc 142762
最大容量
500 μL
プレートL × W
128 mm × 86 mm
サイズ
384 wells
ウェルの最大容量
100 μm
有効容積
100 μL
white
適合性
suitable for (fluorescence/luminescence based assays)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Nunc® 384ウェル光学式ボトムプレート, ポリスチレン/ポリマーベース
中身がよく見える最適な透明度。HTSの幅広い適用に最適な表面を持つ未使用の結晶性ポリスチレンの光学的透明度のあるポリマーボトムプレート。ポリスチレン上部構造は黒または白が選べます。平底ウェルの形状はプレートリーダーに適していいます。黒色プレートはバックグランドの散乱光を最小限に抑えます。白色プレートは反射を最大限に、自己蛍光と自己発光を最小限に抑えます。注記:プレートはすべてフタ付き、滅菌済みです。
HTSの幅広い適用に最適な表面を持つ未使用の結晶性ポリスチレンの光学的透明度のあるポリスチレン/ポリマーボトムプレートを持つ白または黒の上部構造
  • 底面が光学的に透明な白または黒の上部構造
  • 底面と上面から、または両方から読み取り可能
  • ポリスチレン製光学フィルム
  • ウィッキング(毛管作用)をなくす、丸みがかった正方形のウェル
  • シンチレーション計数に最適化
  • Nunclon® Δ (細胞培養表面)、ポリ-D-リジン、またはコラーゲンI細胞培養表面
  • 清浄な環境で製造
  • 作業容量範囲:10~100 μL/ウェル
  • 本製品は研究用です。
法的情報
MicroWell is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunclon is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)