Merck
CLS3768
Corning® PDL 384 ウェルプレート
black polystyrene, flat bottom, sterile, lid, case of 100, pack of 20
別名:
384 ウェルマイクロタイタープレート, 384 ウェルマイクロプレート, 384ウェルイムノアッセイプレート, 384ウェルプレート, 384マルチウェルプレート, イムノアッセイプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122102
NACRES:
NB.15
物質
black polystyrene
flat bottom
無菌性
sterile
特徴
lid
plate format: low flange, with lid
包装
case of 100
pack of 20
メーカー/製品名
Corning 3768
サイズ
384 wells
black
適合性
suitable for (cell cuture)
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)