Merck
M2062
Greiner CELLSTAR® 384ウェルプレート
flat bottom clear wells (with micro-clear bottom), sterile
別名:
384 ウェルマイクロタイタープレート, 384 ウェルマイクロプレート, 384ウェルプレート, 384マルチウェルプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.22
物質:
black polystyrene
flat bottom clear wells (with micro-clear bottom)
最大容量:
131 μL
サイズ:
384 wells
有効容積:
110 μL
無菌性:
sterile
結合型:
Tissue Culture (TC)-treated surface
特徴:
lid: no
物質
black polystyrene
flat bottom clear wells (with micro-clear bottom)
無菌性
sterile
特徴
lid: no
包装
case of 40
メーカー/製品名
Greiner 781092
最大容量
131 μL
サイズ
384 wells
有効容積
110 μL
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
CELLSTAR®使用時の最適容量が15~110 μLの384ウェルの平底マイクロプレート、最大ウェル容量は131 μL。増殖領域:10 mm(2)。
その他情報
384ウェルの平板マイクロタイタープレート、フタなし、丸みがかった正方形のウェル、英数字によるウェルのコーディング、長さ:127.76 +/- 0.15 mm、幅:85.48 +/- 0.15 mm、湾曲:約150 μm。
適合性
黒色プレートはバックグラウンド蛍光を最小限に抑えます。μClearフィルムは、バックグラウンド、クロストーク、および自己蛍光を減らすことによって発光、蛍光、細胞監視、伝達、および画像化を改善します。細胞での作業に適しています。
法的情報
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Ruslana Bryk et al.
PLoS pathogens, 16(6), e1008567-e1008567 (2020-06-24)
Efforts at host-directed therapy of tuberculosis have produced little control of the disease in experimental animals to date. This is not surprising, given that few specific host targets have been validated, and reciprocally, many of the compounds tested potentially impact