Merck
M6436
Greiner FLUOTRAC 600 384 well plates
flat bottom black polystyrene wells, high binding surface, sterile
別名:
384 ウェルマイクロタイタープレート, 384 ウェルマイクロプレート, 384マルチウェルプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.22
物質
black polystyrene
flat bottom black polystyrene wells
無菌性
sterile
特徴
lid: no
包装
case of 40
メーカー/製品名
Greiner 781077
最大容量
131 μL
サイズ
384 wells
有効容積
110 μL
結合型
high binding surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Fluotrac 600、384ウェルのマイクロタイタープレートで使用時の最適容量が15~ 110 μL、最大ウェル容量は 131 μL。増殖領域:10 mm(2)。
その他情報
384 flat (F) solid well microtiter plate, rounded square well design, alphanumeric well coding; length: 127.76 +/- 0.15 mm; width: 85.48 +/- 0.15 mm; curvature: approx.150 μm.
適合性
黒色プレートはバックグラウンド蛍光を最小限に抑えます。FLUOTRAC 600は600 ng/cm2まで結合します。検出可能なDNase/RNase、ヒトDNA、および発熱性物質を含みません。
法的情報
FLUOTRAC is a trademark of Greiner Bio-One GmbH