アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
solid
溶解性
DMSO: soluble 21 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)Nc2ccc3C(C)=CC(=O)Oc3c2
InChI
1S/C27H31N3O6/c1-3-24(31)28-14-8-7-11-22(30-27(34)35-17-19-9-5-4-6-10-19)26(33)29-20-12-13-21-18(2)15-25(32)36-23(21)16-20/h4-6,9-10,12-13,15-16,22H,3,7-8,11,14,17H2,1-2H3,(H,28,31)(H,29,33)(H,30,34)/t22-/m0/s1
InChI Key
BFDGUJKFQRJHJM-QFIPXVFZSA-N
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
M2195-BULK:
M2195-2MG:
M2195-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Epigenetic modifications are thought to occur through two key interconnected processes—DNA methylation and the covalent modification of histones.