solid
薬剤管理
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
保管条件
desiccated
色
white
溶解性
H2O: 7.5 mg/mL (aqueous solutions should be promptly used)
methanol: 7.6 mg/mL (do not store in ethanolic solution; methanolic solutions may be stored for several weeks at 4 °C)
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.COC(=O)\C=C\C(=O)N[C@@H]1CC[C@@]2(O)[C@H]3Cc4ccc(O)c5OC1[C@]2(CCN3CC6CC6)c45
InChI
1S/C25H30N2O6.ClH/c1-32-20(30)7-6-19(29)26-16-8-9-25(31)18-12-15-4-5-17(28)22-21(15)24(25,23(16)33-22)10-11-27(18)13-14-2-3-14;/h4-7,14,16,18,23,28,31H,2-3,8-13H2,1H3,(H,26,29);1H/b7-6+;/t16-,18-,23+,24+,25-;/m1./s1
InChI Key
BIPHUOBUKMPSQR-NQGXHZAGSA-N
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
O003-10MG:
O003-2MG:
O003-VAR:
O003-BULK:
O003-100MG:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
LC/MS Analysis of Opioid Glucuronide Metabolites in Urine on Ascentis® Express F5 after Solid Phase Extraction (SPE) using Supel™-Select HLB