Merck
N1771
Sigma-Aldrich
nor-ビナルトルフィミン 二塩酸塩
≥98% (TLC), solid, κ-opioid receptor antagonist
別名:
nor-BNI 二塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C40H43N3O6 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
734.71
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
nor-ビナルトルフィミン 二塩酸塩,
フォーム
solid
品質水準
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl[H].Cl[H].Oc1ccc2C[C@H]3N(CC[C@@]45[C@@H](Oc1c24)c6[nH]c7[C@@H]8Oc9c(O)ccc%10C[C@H]%11N(CC[C@@]8(c9%10)[C@@]%11(O)Cc7c6C[C@@]35O)CC%12CC%12)CC%13CC%13
InChI
1S/C40H43N3O6.2ClH/c44-25-7-5-21-13-27-39(46)15-23-24-16-40(47)28-14-22-6-8-26(45)34-30(22)38(40,10-12-43(28)18-20-3-4-20)36(49-34)32(24)41-31(23)35-37(39,29(21)33(25)48-35)9-11-42(27)17-19-1-2-19;;/h5-8,19-20,27-28,35-36,41,44-47H,1-4,9-18H2;2*1H/t27-,28-,35+,36+,37+,38+,39-,40-;;/m1../s1
InChI Key
JOJPJLHRMGPDPV-LZQROVCBSA-N
遺伝子情報
human ... OPRK1(4986)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
高選択性k-オピオイド受容体アンタゴニスト。nor-ビナルトルフィミンには抗うつ特性があります。
特徴および利点
この化合物はHandbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のOpioid Receptors(オピオイド受容体)のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
N1771-VAR:
N1771-10MG:4548173302348
N1771-BULK:
N1771-10MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Central kappa-opioid receptor-mediated antidepressant-like effects of nor-Binaltorphimine: Behavioral and BDNF mRNA expression studies
Zhang H, et al.
European Journal of Pharmacology, 570(1-3), 89-96 (2007)
T K Eisenstein et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 275(3), 1484-1489 (1995-12-01)
An in vitro assay was used to compare the effect of opioids on antibody production by splenocytes from C3HeB/FeJ, C57BL/6J, C57BL/6ByJ and B6C3F1/J mice immunized with sheep red blood cells (SRBC). Spleen cells were removed from mice that had been
Yan Zhang et al.
Neuron, 99(5), 941-955 (2018-08-21)
The gate control theory proposes that Aβ mechanoreceptor inputs to spinal pain transmission T neurons are gated via feedforward inhibition, but it remains unclear how monosynaptic excitation is gated by disynaptic inhibitory inputs that arrive later. Here we report that
J G Wettstein et al.
Pharmacology, biochemistry, and behavior, 53(2), 411-416 (1996-02-01)
The antinociceptive effects of mu and kappa agonists were examined after the systemic administration of the opioid antagonists nor-binaltorphimine (nor-BNI) and naloxone in the late response or tonic nociceptive phase of the mouse formalin assay. Initially, SC morphine (ED50, 0.97
K W Kim et al.
Life sciences, 58(19), 1671-1679 (1996-01-01)
Receptor binding studies were performed to characterize the properties of subtypes of kappa opioid receptors in membrane preparations of human cerebral cortex. [3H]U69,593 ([3H]U69), a selective kappa 1-agonist, and [3H]diprenorphine ([3H]DIP), a non-selective opioid antagonist, in the presence of 1