Merck
N3136
Sigma-Aldrich
ナルトレキソン 塩酸塩
≥99% (HPLC), powder, opioid receptor antagonist
別名:
ナルトレキソン HCl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H23NO4 · HCl
CAS番号:
分子量:
377.86
Beilstein:
3580333
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
product name
ナルトレキソン 塩酸塩,
形状
powder
品質水準
オーガナイザー
Novartis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.Oc1ccc2C[C@H]3N(CC[C@@]45[C@@H](Oc1c24)C(=O)CC[C@@]35O)CC6CC6
InChI
1S/C20H23NO4.ClH/c22-13-4-3-12-9-15-20(24)6-5-14(23)18-19(20,16(12)17(13)25-18)7-8-21(15)10-11-1-2-11;/h3-4,11,15,18,22,24H,1-2,5-10H2;1H/t15-,18+,19+,20-;/m1./s1
InChI Key
RHBRMCOKKKZVRY-ITLPAZOVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
塩酸ナルトレキソンの用途:
  • モデルとして線虫を使用するエタノール選好に及ぼす塩酸ナルトレキソンの影響の解析用オピオイド拮抗薬
  • モデルとして線虫を使用するニコチンおよびコカインなどの乱用物質(SOA)に対する嗜好の抑制における有効性の判定
  • シャルコー-マリー-ツース病1A(CMT1A)トランスジェニックラットモデルPmp22を治療するための併用薬物であるPXT3003の調製
生物化学的/生理学的作用
μ, κ, δ, σオピオイド受容体の競合的アンタゴニストで、 ナロキソンに比べて経口有効性が高く、作用期間が長いです。
特徴および利点
この化合物はノバルティス社によって開発されました。製薬会社が開発したその他の化合物と、認可された医薬品/医薬品候補のリストを閲覧するには、ここをクリックしてください
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のOpioid Receptors(オピオイド受容体)のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
N3136-VAR:
N3136-250MG:
N3136-BULK:
N3136-1G:
N3136-100MG:
N3136-25MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Caenorhabditis elegans show preference for stimulants and potential as a model organism for medications screening
Engleman EA, et al.
Frontiers in Physiology, 9, 7-16 (2018)
Caenorhabditis elegans as a model system to identify therapeutics for alcohol use disorders
Katner SN, et al.
Behavioural Brain Research, 365, 7-16 (2019)
P Bienkowski et al.
European journal of pharmacology, 374(3), 321-327 (1999-07-28)
It has been repeatedly reported that endogenous opioid pathways play an important role in ethanol drinking behaviour. In line with these findings, a non-selective opioid receptor antagonist, naltrexone, seems to reduce relapse rates in detoxified alcoholics. The aim of the
Raquel Moreno-Vicente et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 114, 105-112 (2015-06-04)
A bioanalytical method using high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) was developed and validated for simultaneous quantification of heroin, its main metabolites and naloxone. In addition, naltrexone was detected qualitatively. This method was used to analyse human plasma samples from
Early short-term PXT3003 combinational therapy delays disease onset in a transgenic rat model of Charcot-Marie-Tooth disease 1A (CMT1A)
Prukop T, et al.
Testing, 14(1), e0209752-e0209752 (2019)