特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.O[C@H]1CC[C@@]2(O)[C@H]3Cc4ccc(O)c5O[C@@H]1[C@]2(CCN3CC6CCC6)c45
InChI
1S/C21H27NO4.ClH/c23-14-5-4-13-10-16-21(25)7-6-15(24)19-20(21,17(13)18(14)26-19)8-9-22(16)11-12-2-1-3-12;/h4-5,12,15-16,19,23-25H,1-3,6-11H2;1H/t15-,16+,19-,20-,21+;/m0./s1
InChI Key
YZLZPSJXMWGIFH-BCXQGASESA-N
遺伝子情報
human ... OPRD1(4985) , OPRK1(4986) , OPRM1(4988)
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
- Development of a Thin-Layer Chromatography-Enzymatic Test Combination Method for the Isolation of α-Glucosidase Inhibitors From Thymelaea hirsuta.: Abid et al. (2022) combined thin-layer chromatography and enzymatic tests using Silica gel 60 TLC plates to isolate α-glucosidase inhibitors from Thymelaea hirsuta, showcasing a novel method for biochemical studies (Abid et al., 2022).
- HPLC-UV and TLC-Densitometry Methods for Simultaneous Determination of Sofosbuvir and Daclatasvir: Application to Darvoni Tablet.: Fayed et al. (2022) utilized Silica gel 60 TLC plates in their TLC-densitometry method for the simultaneous determination of sofosbuvir and daclatasvir in pharmaceutical tablets, demonstrating the method′s application in pharmaceutical analysis (Fayed et al., 2022).
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
N-051-1ML:4548173957166
N-051-CC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)