Merck
N4396
Sigma-Aldrich
ナルブフィン 塩酸塩 水和物
≥98% (HPLC), powder, μ and κ opioid receptors agonist
別名:
17-(シクロブチルメチル)-4,5-エポキシモルフィナン-3,6,14-トリオール 塩酸塩 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H27NO4 · HCl · xH2O
CAS番号:
分子量:
393.90 (anhydrous basis)
EC Number:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
ナルブフィン 塩酸塩 水和物, ≥98% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
薬剤管理
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
溶解性
H2O: soluble
ethanol: soluble
オーガナイザー
Abbott
SMILES記法
Cl[H].[H]O[H].[H][C@@]12Oc3c(O)ccc4C[C@H]5N(CC[C@@]1(c34)[C@@]5(O)CC[C@@H]2O)CC6CCC6
InChI
1S/C21H27NO4.ClH.H2O/c23-14-5-4-13-10-16-21(25)7-6-15(24)19-20(21,17(13)18(14)26-19)8-9-22(16)11-12-2-1-3-12;;/h4-5,12,15-16,19,23-25H,1-3,6-11H2;1H;1H2/t15-,16+,19-,20-,21+;;/m0../s1
InChI Key
IUGXDRGXUYNFHK-XSFMULHUSA-N
遺伝子情報
詳細
ナルブフィンは鎮痛薬として機能します。抗異化作用の特性があります。ナルブフィンは、鎮静、悪心、および嘔吐と関連している可能性があります。
生物化学的/生理学的作用
μとκオピオイド受容体に対する部分的アゴニスト。
特徴および利点
この化合物は、Abbottが開発しました。その他の製薬化合物および承認薬物/薬物候補のリストを閲覧するためにはここをクリックして、ください。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
N4396-BULK:
N4396-VAR:
N4396-25MG:
N4396-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
P J Emmerson et al.
Journal of neurochemistry, 73(1), 289-300 (1999-07-01)
The influence of membrane microviscosity on mu-opioid agonist and antagonist binding, as well as agonist efficacy, was examined in membranes prepared from SH-SY5Y cells and from a C6 glioma cell line stably expressing the rat mu-opioid receptor (C6mu). Addition of
L R Gerak et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 276(2), 523-531 (1996-02-01)
Three rhesus monkeys discriminated between 0.178 mg/kg of nalbuphine and saline while responding under a fixed-ratio 5 schedule of stimulus-shock termination. Nalbuphine produced dose-related increases in drug-lever responding with > or = 90% of responses occurring on the drug lever
Evaluation of nalbuphine hydrochloride
Miller RR
American Journal of Health-System Pharmacy, 37(7), 942-949 (1980)
Three cases of nalbuphine hydrochloride dependence associated with anabolic steroid use.
McBride AJ, et al.
British Journal of Sports Medicine, 30(1), 69-70 (1996)
Nalbuphine
Schmidt WK, et al.
Drug and Alcohol Dependence, 14(3-4), 339-362 (1985)