Merck
P-008
Supelco
フェノバルビタール 溶液
1 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
別名:
5-エチル-5-フェニルバルビツール酸 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H12N2O3
CAS番号:
分子量:
232.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
形状
liquid
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
濃度
1 mg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
CCC1(C(=O)NC(=O)NC1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H12N2O3/c1-2-12(8-6-4-3-5-7-8)9(15)13-11(17)14-10(12)16/h3-7H,2H2,1H3,(H2,13,14,15,16,17)
InChI Key
DDBREPKUVSBGFI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フェノバルビタールは最も古くから、かつ最も広く使用されている精神安定剤です。この抗けいれん薬は欠神発作を除くあらゆるタイプの発作に対して使用を認可されています。GC/MSまたはLC-MS/MSを使用するフェノバルビタール検査のための較正方法や対照物質を考える場合に開始物質として有用な認定済み標準物質です。
アプリケーション
  • 表面分子インプリントポリマー膜の製造: フェノバルビタールは、さまざまな医薬品化合物の選択的分離と抽出のための分子インプリントポリマー膜の開発に利用されており、臨床現場での薬物モニタリングの精度と効率を高めています。このアプリケーションでは、フェノバルビタールの特定の結合特性を利用して、複雑な生物学的マトリックスのサンプル調製技術を改善しています(Zhao et al., 2024)。
  • 同位体希釈-液体クロマトグラフィー-タンデム質量分析に基づく参照測定手順: 参照測定手順を確立する上でのフェノバルビタール′の役割は、臨床検査室での薬物定量の精度と信頼性を確保する上での重要性を強調しています。このアプリケーションは、患者のケアと治療モニタリングに不可欠な検査測定の標準化をサポートします(Schierscher et al., 2024)。
おすすめ製品
NMRに関してメルクのオンラインプラットフォームであるChemisTwin®で利用可能な本製品のデジタル参照物質を検索してください。このChemisTwin®上のデジタル等価物はサンプル同定の確認および化合物の定量化に使用することができます(デジタル外部標準と併用)。数回のクリックでこの物質のNMRスペクトルを閲覧し、オンラインで自分のサンプルと比較することができます。こちらで詳細を確認して無料トライアルを開始してください。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P-008-1ML:4548173314655
P-008-CC:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Albert Braeuning et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 140(2), 259-270 (2014-05-28)
The nuclear receptors CAR (constitutive androstane receptor) and possibly PXR (pregnane X receptor) mediate the hepatic effects of phenobarbital (PB) and similar-acting compounds. Although PB is a potent nongenotoxic tumor promoter in rodent liver, epidemiological data from epilepsy patients treated
L Corcos et al.
Pharmacology & toxicology, 89(3), 113-122 (2001-10-09)
Phenobarbital has long been used as a sedative and antiepileptic drug. The drug is the representative of a myriad of lipophilic molecules able to evoke a pleiotropic response in the liver and also in prokaryotes and flies. A great deal
Caroline A Crowther et al.
The Cochrane database of systematic reviews, (1)(1), CD000164-CD000164 (2010-01-22)
Preterm infants are at risk of periventricular haemorrhage. Phenobarbital might prevent ischaemic injury or reduce fluctuations in blood pressure and blood flow in the brain. To assess the benefits and harms of giving phenobarbital to women at risk of imminent
Shuzhen Liu et al.
Breast cancer research and treatment, 149(2), 439-448 (2015-01-02)
PAM50-defined breast cancer intrinsic subtypes and risk-of-relapse (ROR) scores are prognostic and predictive of endocrine therapy and some chemotherapy. We investigated the prognostic and predictive effect of PAM50 classifications by chemotherapy type. NCIC CTG MA.21 randomized 2,104 patients to doxorubicin
Hui Yang et al.
Molecular pharmacology, 85(2), 249-260 (2013-11-21)
Metformin is currently the most widely used drug for the treatment of type 2 diabetes. Mechanistically, metformin interacts with many protein kinases and transcription factors that alter the expression of numerous downstream target genes governing lipid metabolism, cell proliferation, and
プロトコル
HPLC Analysis of Barbiturates in Serum on Discovery® C18 after SPE using Discovery® DSC-18Lt