Merck
P5178
Sigma-Aldrich
フェノバルビタール ナトリウム塩
別名:
5-エチル-5-フェニル-2,4,6-トリオキソヘキサヒドロピリミジン ナトリウム塩, 5-エチル-5-フェニルバルビツール酸 ナトリウム塩, 5-エチル-5-フェニルバルビツール酸ナトリウム, ルミナール ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H11N2NaO3
CAS番号:
分子量:
254.22
Beilstein:
3802044
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
フォーム
powder
品質水準
薬剤管理
USDEA Schedule IV; Home Office Schedule 3; psychotrope (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
溶解性
H2O: 1 g/mL
ethanol: 100 mg/mL
オーガナイザー
Bayer
SMILES記法
[Na+].CCC1(C(=O)NC([O-])=NC1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H12N2O3.Na/c1-2-12(8-6-4-3-5-7-8)9(15)13-11(17)14-10(12)16;/h3-7H,2H2,1H3,(H2,13,14,15,16,17);/q;+1/p-1
InChI Key
WRLGYAWRGXKSKG-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
フェノバルビタールナトリウム塩は、以下の用途に使用されています。
  • 虚血再灌流障害の誘導を目的としてマウスを麻酔するために
  • 構成的アンドロスタン受容体(CAR)の活性化のポジティブコントロールとして
  • 生物発光酵母バイオレポーター(BLYAS)アッセイ
生物化学的/生理学的作用
置換バルビツル酸であるフェノバルビタールは抗てんかん薬であり、循環血中から容易には排除されません。γアミノ酪酸(GABA)によるニューロンシナプス後GABAA受容体の活性化に有利に働くことにより、シナプスニューロン膜を過分極します。また、フェノバルビタールは、新生児発作やてんかん重積状態の治療にも有効です。
鎮静薬、睡眠薬、抗痙攣薬で、GABA作動性活性を増強します。
特徴および利点
この化合物はバイエル社によって開発されました。製薬会社が開発したその他の化合物と、認可された医薬品/医薬品候補のリストを閲覧するには、ここをクリックしてください
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のDopamine and Norepinephrine Metabolism(ドーパミンとノルエピネフィリン代謝)およびGABAA Receptors(GABAA受容体)のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
この化合物は、神経科学研究に主眼を置いた製品です。他の神経科学研究用製品を閲覧するにはここをクリックしてください。他の分野の研究用の生体活性小分子についてはsigma.com/discover-bsmでさらに詳しく知ることができます。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
P5178-5G:
P5178-BULK:
P5178-500G:
P5178-25G:4548173206899
P5178-1G:
P5178-VAR:
P5178-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Primidone solution 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Supelco
P-075
Primidone solution
Shui-Chuan Huang et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 42(6), 2492-2506 (2017-08-30)
Aberrant vascular smooth muscle cell (VSMC) proliferation and migration contribute to the development of vascular pathologies, such as atherosclerosis and post-angioplasty restenosis. The aim of this study was to determine whether miR-22-3p plays a role in regulating human artery vascular
Jie Meng et al.
Scientific reports, 3, 2655-2655 (2013-09-14)
A novel nanofibrous composite scaffold composed of super-paramagnetic γ-Fe2O3 nanoparticles (MNP), hydroxyapatite nanoparticles (nHA) and poly lactide acid (PLA) was prepared using electrospinning technique. The scaffold well responds extern static magnetic field with typical saturation magnetization value of 0.049 emu/g as
Di Zhao et al.
Innate immunity, 27(7-8), 533-542 (2021-11-19)
Crohn's disease activates the inflammatory reactions to induce intestinal disorders. Enteral nutrition (EN) could exert general immunomodulatory effects. Cecal ligation and perforation (CLP) surgery was utilized to establish Crohn's disease mice models. Survival analysis, hematoxylin-eosin staining, flow cytometry, ELISA, Western
Siying Liu et al.
Oral surgery, oral medicine, oral pathology and oral radiology, 122(5), e131-e145 (2016-10-22)
To investigate the effects of condylar extracapsular injuries on the development of the mandibular condyle and try to find a way to treat condylar hyperplasia by electively using such injuries to restrict the overdeveloped mandibular condyle. Sixty 6-month-old beagle puppies
Tisp40 deficiency attenuates renal ischemia reperfusion injury induced apoptosis of tubular epithelial cells
Qin C, et al.
Experimental Cell Research, 359(1), 138 -1144 (2017)