Merck
Y0002194
ペントバルビタール ナトリウム塩
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
5-エチル-5-(1-メチルブチル)-2,4,6-トリオキソヘキサヒドロピリミジン, ネンブタール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H17N2NaO3
CAS番号:
分子量:
248.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
APIファミリー
pentobarbital
メーカー/製品名
EDQM
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na].CCCC(C)C1(CC)C(=O)NC(=O)NC1=O
InChI
1S/C11H18N2O3.Na.H/c1-4-6-7(3)11(5-2)8(14)12-10(16)13-9(11)15;;/h7H,4-6H2,1-3H3,(H2,12,13,14,15,16);;
InChI Key
PGOYUXGHADTNIB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Pentobarbital sodium EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0002194:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)