由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
形状
lyophilized powder
テクニック
calcium flux assay: suitable
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)[C@H](NC(=O)[C@@H]1CSSC[C@H](NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@@H]2CCCN2C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)CCC(O)=O)[C@@H](C)O)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)N[C@@H](Cc4c[nH]c5ccccc45)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](Cc6ccc(O)cc6)C(=O)N1)C(O)=O
InChI
1S/C64H85N13O18S2/c1-33(2)52(64(94)95)75-61(91)48-32-97-96-31-47(73-59(89)46(29-51(82)83)72-62(92)49-17-11-25-77(49)63(93)53(34(3)78)76-54(84)40(66)22-23-50(80)81)60(90)70-43(26-35-12-5-4-6-13-35)56(86)71-45(28-37-30-67-41-15-8-7-14-39(37)41)58(88)68-42(16-9-10-24-65)55(85)69-44(57(87)74-48)27-36-18-20-38(79)21-19-36/h4-8,12-15,18-21,30,33-34,40,42-49,52-53,67,78-79H,9-11,16-17,22-29,31-32,65-66H2,1-3H3,(H,68,88)(H,69,85)(H,70,90)(H,71,86)(H,72,92)(H,73,89)(H,74,87)(H,75,91)(H,76,84)(H,80,81)(H,82,83)(H,94,95)/t34-,40+,42+,43+,44+,45+,46+,47+,48+,49+,52+,53+/m1/s1
InChI Key
HFNHAPQMXICKCF-USJMABIRSA-N
遺伝子情報
human ... UTS2(10911)
Amino Acid Sequence
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
U7257-1MG-PW:
U7257-VAR:
U7257-BULK:
U7257-.5MG:
U7257-1MG:
U7257-.5MG-PW:
試験成績書(COA)