アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated
溶解性
5% acetic acid: 0.5 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
InChI
1S/C121H168N26O33S4/c1-11-62(7)97(117(175)139-89(121(179)180)49-70-53-126-77-25-17-16-24-75(70)77)145-118(176)98(63(8)12-2)144-112(170)88(52-95(157)158)136-105(163)81(44-60(3)4)131-109(167)86(50-71-54-125-59-127-71)134-113(171)90-56-182-181-55-76(124)101(
InChI Key
OQGZWNZGVYLIFX-XKIQDWPYSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
Stimulator of interleukin-6 production by endothelial cell lines
包装
シーケンス
物理的形状
調製ノート
再構成
その他情報
Astarie-Dequeker, C., et al. 1995. Br. J. Pharmacol. 114, 524.
Xin, X., et al. 1995. Endocrinology 136, 132.
Brunner, F., et al. 1992. J. Mol. Cell. Cardiol.24, 1291.
Lamers, J.M., et al. 1992. Mol. Cell. Biochem. 116, 59.
法的情報
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
05-23-3801-0.5MG:
05-23-3801-0MG:
05-23-3801-.5RMG:
試験成績書(COA)