certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to EP Y0000400
traceable to USP 1453504
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 500 mg
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
15-25°C
SMILES記法
N2([C@H]3[C@]4([C@@]5([C@@H](Oc6c5c(ccc6O)C3)C(=O)CC4)CC2)O)CC1CC1
InChI
1S/C20H23NO4/c22-13-4-3-12-9-15-20(24)6-5-14(23)18-19(20,16(12)17(13)25-18)7-8-21(15)10-11-1-2-11/h3-4,11,15,18,22,24H,1-2,5-10H2/t15-,18+,19+,20-/m1/s1
InChI Key
DQCKKXVULJGBQN-XFWGSAIBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
おすすめ製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
PHR8745-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)