アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
solid
溶解性
DMSO: >10 mg/mL
H2O: ≥2 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.CSc1ccccc1N2CCN(CCCCCC(=O)NC3CCCc4ccccc34)CC2
InChI
1S/C27H37N3OS.ClH/c1-32-26-15-7-6-14-25(26)30-20-18-29(19-21-30)17-8-2-3-16-27(31)28-24-13-9-11-22-10-4-5-12-23(22)24;/h4-7,10,12,14-15,24H,2-3,8-9,11,13,16-21H2,1H3,(H,28,31);1H
InChI Key
DWGKCWWWKHCVDH-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
同等製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L9793-10MG:
L9793-IP:
L9793-VAR:
L9793-50MG:
L9793-BULK:
試験成績書(COA)
資料
Sigma-Aldrich offers many products related to serotonin receptors for your research needs.
お客様の研究ニーズを満たす、セロトニン受容体に関連した多数の製品をご用意しています。