アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to off-white
溶解性
H2O: 10 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(=O)\C=C/C(O)=O.NCCc1c[nH]c2ccc(cc12)C(N)=O
InChI
1S/C11H13N3O.C4H4O4/c12-4-3-8-6-14-10-2-1-7(11(13)15)5-9(8)10;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2,5-6,14H,3-4,12H2,(H2,13,15);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI Key
PZQZSWAOVAMBQM-BTJKTKAUSA-N
遺伝子情報
human ... HTR1A(3350) , HTR1B(3351) , HTR1D(3352) , HTR2A(3356) , HTR2C(3358) , HTR5A(3361) , HTR5B(645694) , HTR6(3362) , HTR7(3363)
rat ... Htr7(65032)
生物化学的/生理学的作用
同等製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C117-500MG:
C117-5MG:
C117-BULK:
C117-VAR:
C117-25MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック