Merck
A1824
Sigma-Aldrich
N-アセチル-5-ヒドロキシトリプタミン
≥99% (HPLC), powder, antioxidant
別名:
N-アセチルセロトニン, ノルメラトニン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H14N2O2
CAS番号:
分子量:
218.25
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
製品名
N-アセチル-5-ヒドロキシトリプタミン, ≥99% (HPLC), powder
品質水準
アッセイ
≥99% (HPLC)
フォーム
powder
white to faint yellow
mp
120-122 °C (lit.)
溶解性
ethanol: 50 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)NCCc1c[nH]c2ccc(O)cc12
InChI
1S/C12H14N2O2/c1-8(15)13-5-4-9-7-14-12-3-2-10(16)6-11(9)12/h2-3,6-7,14,16H,4-5H2,1H3,(H,13,15)
InChI Key
MVAWJSIDNICKHF-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
N-アセチルセロトニン(NAS)/ノルメラトニンは、トリプトファン代謝経路においてメラトニンの前駆体として作用します。
アプリケーション
N-アセチル-5-ヒドロキシトリプタミンは、神経細胞の処理や、この物質のKrüppel様因子15(KLF15)発現への影響を解析するために用いられています。
生物化学的/生理学的作用
N-アセチルセロトニン(NAS/ノルメラトニン)は、酸化ストレスに対する保護作用により、ニューロンのシェルターとして作用します。また、転写因子NF-κBの作用を抑制します。NASには抗酸化作用と抗老化作用があります。β-アミロイド誘発神経毒性に対する保護作用があります。生体膜の最適な流動性を保つ働きがあります。
メラトニンの直接前駆体です。メラトニン生合成の律速酵素であるセロトニンN-アセチルトランスフェラ-ゼが触媒する反応で、セロトニンとアセチル-CoAから形成されます。このインド-ルアミン化合物はメラトニンレセプタ-に対する弱いアゴニストであり、Gタンパク質刺激やcAMP蓄積の抑制に対して緩やかな効果があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A1824-25MG:
A1824-100MG:
A1824-250MG:
A1824-VAR:
A1824-1G-PW:
A1824-1G:
A1824-BULK:
A1824-100MG-PW:
A1824-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
N-acetyl-serotonin (normelatonin) and melatonin protect neurons against oxidative challenges and suppress the activity of the transcription factor NF-kappaB
Lezoualch F, et al.
Journal of Pineal Research, 24(3), 168-178 (1998)
N-Acetylserotonin and 6-hydroxymelatonin against oxidative stress: Implications for the overall protection exerted by melatonin
A?lvarez DR, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 119(27), 8535-8543 (2015)
J Vanecek et al.
Endocrinology, 126(3), 1509-1513 (1990-03-01)
Melatonin's transduction mechanisms were investigated using in vitro cultured anterior hemipituitaries. Melatonin inhibited cAMP and 3',5'-cyclic GMP accumulation in neonatal rat anterior pituitary stimulated with LHRH. Maximal inhibitory effect was reached within 25 min and persisted for at least 20
KLF15 regulates dopamine D2 receptor and participates in mouse models of neuropathic pain.
Junfei Z, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 492(2), 269-274 (2017)
C S Pang et al.
Biological signals, 4(6), 311-324 (1995-11-01)
We have compared the pharmacological characteristics of 2-[125I]iodomelatonin binding to crude membrane preparations of the lung, spleen, brain and kidney of chicken. Saturation studies indicated significant differences (p < 0.05) in the equilibrium dissociation constant (Kd) and maximum number of