安全性情報
L8643
Sigma-Aldrich
リポポリサッカリド Pseudomonas aeruginosa10(緑膿菌)由来
purified by gel-filtration chromatography
別名:
LPS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.25
由来生物
Pseudomonas aeruginosa (10)
品質水準
フォーム
lyophilized powder
精製方法
gel-filtration chromatography
不純物
<3% Protein (Lowry)
white to faint yellow
溶解性
water: 4.90-5.10 mg/mL, cloudy to hazy, colorless to faintly yellow
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Pseudomonas aeruginosa 10由来のリポ多糖類は細胞の炎症緩和剤として使用されています。
リポ多糖類(LPS)はグラム陰性細菌の細胞壁に特徴的な成分です。LPS とその脂質A成分は、一般的な病原体関連分子パターン(PAMP)を認識する Toll 様受容体タンパク質ファミリーに属する Toll 様受容体 4(TLR4)を介して自然免疫系の細胞を刺激します。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範なリポ多糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L8643-10MG:
L8643-10MG-PW:
L8643-5MG:
L8643-BULK:
L8643-25MG:
L8643-5MG-PW:
L8643-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Coordinate induction of two antibiotic genes in tracheal epithelial cells exposed to the inflammatory mediators lipopolysaccharide and tumor necrosis factor alpha.
Russell JP
Infection and Immunity, 64, 1565-1565 (1996)
Clara cells attenuate the inflammatory response through regulation of macrophage behavior.
Snyder JC
American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology, 42, 161-171 (2010)
Sandra Chang et al.
PloS one, 10(7), e0131810-e0131810 (2015-07-07)
Oxidant production from DUOX1 has been proposed to lead to neutrophil recruitment into the airways when lung homeostasis is compromised. The objective of this study was to determine whether DUOX-derived hydrogen peroxide is required for LPS-induced neutrophil recruitment, using a
Macrophages directly contribute to the exaggerated inflammatory response in cystic fibrosis transmembrane conductance regulator-/- mice.
Bruscia EM
American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology, 40, 295-295 (2009)
Austin Boucher et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 206(3), 540-553 (2020-12-18)
Macrophages are critical for regulating inflammatory responses. Environmental signals polarize macrophages to either a proinflammatory (M1) state or an anti-inflammatory (M2) state. We observed that the microRNA (miRNA) cluster mirn23a, coding for miRs-23a, -27a, and -24-2, regulates mouse macrophage polarization.