安全性情報
SMB00610
Sigma-Aldrich
リポ多糖
purified by phenol extraction
別名:
LPS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
由来生物
Porphyromonas gingivalis
品質水準
フォーム
powder
精製方法
phenol extraction
不純物
≤3% Protein (Lowry)
white to faint yellow
溶解性
triethylene glycol dimethyl ether: 0.90-1.10 mg/mL to hazy, colorless to light yellow
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
詳細
リポポリサッカライド(LPS)は、Porphyromonas gingivalisなどのグラム陰性菌の細胞壁の特徴的な構成成分です。Escherichia coliのLPSと比べてその構造とさまざまな機能活性が異なります。
アプリケーション
リポポリサッカライドは次の用途で使用されています。
  • ヒト気管支上皮(HBE)細胞の急性肺損傷を刺激する治療として
  • トール様受容体4(TLR4)のアゴニストとして、および腸正常線維芽細胞(NF)を刺激して筋線維芽細胞におけるオステオポンチン(OPN)発現を調べるため
  • 内皮細胞における炎症性および凝固促進性遺伝子発現に対するその効果を調べるため
生物化学的/生理学的作用
LPSとその脂質A部分は、一般的な病原体関連分子パターン(PAMP)を認識するトール様受容体タンパク質ファミリーのメンバーであるトール様受容体4(TLR4)によって、自然免疫系の細胞を刺激します。
さらに、E. coliおよびP. gingivalisのLPSが、分化14(CD14)、トール様受容体2(TLR2)、およびトール様受容体4(TLR4)の表面発現、一次および二次サイトカイン応答を調節する機序が異なることが明らかにされました。
Porphyromonas gingivalisは、成人の歯周炎に関与することが知られているグラム陰性菌です。歯周炎は、歯を取り囲んでいる支持組織の後退を特徴とする慢性炎症性疾患です。研究によると、P. gingivalisのLPSがこの疾患に重要な役割を果たしています。
最近の研究では、P. gingivalisのLPSが膵臓β細胞株MIN6によるインスリン分泌を刺激することが明らかにされました。5 mMグルコースおよびP. gingivalisから得られた50~500 ng/mL LPSの存在下で、インスリン分泌の有意な誘発が認められました。
調製ノート
P. gingivalisから得られたLPSは、水および細胞培養液DMEM(1~5 mg/mL)に溶解し、透明な溶液を生成します。
その他情報
お客様の研究に対するメルクの多様なリポ多糖製品を包括的に理解していただくには、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00610-BULK:
SMB00610-1MG-PW:
SMB00610-VAR:
SMB00610-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
H E Barksby et al.
Clinical and experimental immunology, 156(3), 479-487 (2009-05-15)
Porphyromonas gingivalis lipopolysaccharide (LPS) (strain W50) interacts with Toll-like receptor 2 (TLR-2) leading to cytokine expression and inflammation, and thereby plays a key role in the pathogenesis of periodontal disease. The aims of this study were to investigate gene expression
Analysis of Lipopolysaccharides of Gram-Negative Bacteria
Mayer, H. et al.
Methods in Microbiology, 18, 157-207 (1985)
Differential expression of immunoregulatory genes in monocytes in response to Porphyromonas gingivalis and Escherichia coli lipopolysaccharide.
Barksby, H.E, et al.
Clinical and Experimental Immunology, 156, 479-487 (2009)
Virulence factors of Porphyromonas gingivalis.
Holt, S.C., et al.
Periodontology 2000, 20, 168-238 (1999)
Epidemiology of subgingival bacterial pathogens in periodontal disease.
Zambon, J.J., et al.
Molecular Pathogenesis of Periodontal Disease, 1-12 (1994)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
SMB00610-1MG4061823284226