安全性情報
L2143
Sigma-Aldrich
リポポリサッカリド 大腸菌K-235由来
purified by phenol extraction
別名:
LPS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.25
由来生物
Escherichia coli (K-235)
品質水準
フォーム
lyophilized powder
精製方法
phenol extraction
不純物
<3% Protein (Lowry)
white to faint yellow
溶解性
water: soluble
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は大腸菌血清型 K235 からフェノール抽出したものです。ソースとなる菌株は ATCC 13027です。
アプリケーション
  • カニクイザルへの大腸菌由来リポポリサッカリド(LPS)の単回静脈投与による播種性血管内凝固(DIC)モデルの確立とその病態生理学的状態の評価:本研究では、大腸菌由来 LPS を用いたカニクイザルの DIC モデルを確立し、DIC の病態生理学的状態および治療介入の可能性について洞察をもたらしました(Minomo et al., 2017)。
  • スジエビにおける毒性物質およびストレッサーとしてのさまざまな細菌性リポポリサッカリド:この研究では、大腸菌 K-235 など様々な細菌性 LPS のスジエビに対する毒性作用を探索し、海洋生物における LPS 誘導性ストレス応答の理解を深めました(Lorenzon et al., 2002)。
生物化学的/生理学的作用
リポ多糖(LPS)類は膜の外層に存在し、無莢膜株では細胞表面に露出しています。外膜の完全性に寄与し、胆汁塩および脂溶性抗生物質の作用から細胞を保護します。
調製ノート
この製品は水(5 mg/mL)または細胞培養液(1 mg/mL)に可溶で、かすんだ、淡黄色の溶液を与えます。さらに濃度をあげるには、さらに濁りますが、生理食塩水中でボルテックスにかけ 70~80°Cに温めることで 20 mg/mL の溶液が得られます。リポ多糖類はいずれの溶媒中でもミセルを生成する分子です。水およびリン酸緩衝生理食塩水中ではもやっとした溶液となります。有機溶媒ではきれいな溶液とはなりません。メタノールでは浮遊物を伴う濁った懸濁液となりますが、水では均質でかすんだ溶液となります。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範なリポ多糖を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L2143-100MG:
L2143-VAR:
L2143-BULK:
L2143-25MG-PW:
L2143-10MG:
L2143-25MG:
L2143-100MG-PW:
L2143-10MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jessica F Hoffman et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 36(39), 10039-10049 (2016-09-30)
Identifying and understanding critical periods in brain development is essential to decoding the long-term impact of widespread, poorly defined, and frequently occurring insults such as inflammation. Using the laboratory rat Rattus norvegicus, we have discovered a narrowly constrained critical period
Jay W Chaplin et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 187(8), 4199-4209 (2011-09-16)
CD180 is homologous to TLR4 and regulates TLR4 signaling, yet its function is unclear. We report that injection of anti-CD180 mAb into mice induced rapid Ig production of all classes and subclasses, with the exception of IgA and IgG2b, with
Jay W Chaplin et al.
The Journal of experimental medicine, 210(10), 2135-2146 (2013-09-11)
Antigen (Ag) targeting is an efficient way to induce immune responses. Ag is usually coupled to an antibody (Ab) specific for a receptor expressed on dendritic cells (DCs), and then the Ag-anti-receptor is inoculated with an adjuvant. Here we report
Agnieszka Zdybicka-Barabas et al.
Amino acids, 51(2), 175-191 (2018-09-01)
Cecropins constitute an important family of insect antimicrobial peptides involved in humoral innate immune response. In comparison with the highly basic cecropins A and B, cecropins D are less cationic and more hydrophobic. Interestingly, cecropins D were described only in
Franziska Noe et al.
Chemical senses, 42(3), 195-210 (2016-12-06)
The detection of key food odorants appears to be an important capability of odorant receptors. Here, thiols occupy an outstanding position among the 230 known key food odorants because of their very low odor thresholds. Members of the homologous series