Merck
G9144
Sigma-Aldrich
抗グリアジン(麦) ウサギ宿主抗体
fractionated antiserum, buffered aqueous solution
別名:
抗グリアジン(麦)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
fractionated antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
wheat
テクニック
dot blot: 1:1,500
indirect ELISA: 1:5,000
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
グリアジンは、コムギやその他の穀物に含まれるタンパク質です。T細胞はグリアジンエピトープ(抗原決定基)を認識し、病原体に対する応答と同様の自然免疫応答を活性化します。この応答は、グリアジンに応答して産生された腸由来のT細胞が小腸に対する損傷を誘導するセリアック病でより強くなります。そのため、セリアック病やグルテン過敏症により影響される患者は、グリアジンを産生成する食物を避ける必要があります。
グリアジンは、小麦グルテンの重要な構成要素です。−単鎖ポリペプチドで構成され、分子量は25~100 kDaです。分子内ジスルフィド結合により関連付けられています。
特異性
ウサギ抗グリアジンは、天然コムギグリアジンに対する特異性を示します。
免疫原
天然または熱処理後の小麦グリアジン
アプリケーション
抗グリアジン(コムギ)ウサギ宿主抗体は、免疫ブロット法および酵素結合免疫吸着アッセイ(ELISA)に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
グリアジンは、アルコール可溶性グルタミン含有蛋白の1つのクラスであり、コムギおよびライムギグルテン(別称プロラミン)から分離されます。これらの蛋白はセリアック病やグルテン過敏性腸症を持つ人々に有害であり、小腸粘膜に特徴的な変化を引き起こします。このような症状を持つ人々は常に厳密にグルテンフリーな食事を心がけなければなりません。
物理的形状
pH 7.4の0.01 Mリン酸緩衝化生理食塩水中に15 mMのアジ化ナトリウムを含有する溶液
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
G9144-200UL:
G9144-1ML:
G9144-BULK:
G9144-.5ML:
G9144-VAR:
G9144-200UL-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Luigi Maiuri et al.
Lancet (London, England), 362(9377), 30-37 (2003-07-11)
The adaptive immune system is central to the development of coeliac disease. Adaptive immune responses are, however, controlled by a preceding activation of the innate immune system. We investigated whether gliadin, a protein present in wheat flour, could activate an
A Mustafa et al.
Annals of medicine, 33(2), 103-112 (2001-05-01)
Circulating immune complexes (CIC) are frequently found in postinfarction patients. The constituents of these CIC are mostly unknown. The objective of the current study was to assess whether CIC containing alimentary proteins and antibodies against these proteins are implicated in
Tarja A Kemppainen et al.
Scandinavian journal of gastroenterology, 43(9), 1094-1101 (2008-07-09)
There is evidence for the long-term safety of oats as part of a gluten-free diet in coeliac disease (CD). Oats is generally processed by kilning, which theoretically may change its antigenic properties and be the reason that it is tolerated
Vincent P Jones et al.
Journal of insect science (Online), 11, 87-87 (2011-08-30)
Immunomarking systems used to track large-scale movement patterns of insects are highly dependent on the efficiency of the enzyme linked imunosorbent assay (ELISA) reaction and logistical factors (e.g. concentration of marker applied, ability of the marker to wet the insect
Determination of Prolamins in Beers by ELISA and SDS-PAGE
Kanerva P, et al.
Journal of the Institute of Brewing, 111(1), 61-64 (2005)