Merck
G5011
Sigma-Aldrich
グルカン パン酵母(S. cerevisiae種)由来
≥98.00%
別名:
Glucosan
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.25
由来生物
bakers yeast (S. cerevisiae)
品質水準
アッセイ
≥98.00%
形状
powder
white to faint yellow
溶解性
water: 9.80-10.20 mg/mL, turbid, colorless to light yellow
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
グルカンは天然多糖類です。それらは、酵母、菌類、海藻、および穀物の細胞壁に見られる構造成分を形成する炭水化物です。
アプリケーション
パン酵母(S. cerevisiae)由来グルカンは以下の用途に使用されています:
  • 免疫刺激用
  • 血球中のシグマクラスのグルタチオンSトランスフェラーゼ(GST)のmRNA発現の刺激
  • ニジマス腸上皮細胞株(RTgutGC)におけるその効果の研究
生物化学的/生理学的作用
グルカンは抗感染症免疫を高め、癌の増殖を防ぎ、ストレスを減らし、コレステロール値を下げます。免疫賦活作用があります。血糖値を維持し、肌を若返らせます。
調製ノート
Bacon, et al.の方法で調製されています
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な多糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G5011-25MG-PW:
G5011-10MG:
G5011-100MG-PW:
G5011-VAR:
G5011-BULK:
G5011-5MG:
G5011-100MG:
G5011-25MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A novel LRR and Ig domain-containing protein could function as an immune effector in Crassostrea gigas
Wang X, et al.
Fish & Shellfish Immunology (2019)
Cheng Man Lun et al.
Immunobiology, 221(8), 889-903 (2016-03-30)
The purple sea urchin, Strongylocentrotus purpuratus, possesses a sophisticated innate immune system that responds to microbes effectively by swift expression of the highly diverse Sp185/333 gene family. The Sp185/333 proteins are predicted to have anti-pathogen functions based on inducible gene
Effects of beta-glucans on the immune system
Akramiene D, et a l.
Medicina, 43(8), 597-597 (2007)
Rainbow Trout (Oncorhynchus Mykiss) Intestinal Epithelial Cells as a Model for Studying Gut Immune Function and Effects of Functional Feed Ingredients
Wang J, et al.
Frontiers in immunology, 10 (2019)
Antonella Torosantucci et al.
The Journal of experimental medicine, 202(5), 597-606 (2005-09-09)
To generate a vaccine to protect against a variety of human pathogenic fungi, we conjugated laminarin (Lam), a well-characterized but poorly immunogenic beta-glucan preparation from the brown alga Laminaria digitata, with the diphtheria toxoid CRM197, a carrier protein used in