Merck
G7391
Supelco
β-D-グルカン from barley
for use with Total Dietary Fiber Control Kit, TDF-C10
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H10O5)n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
フォーム
lyophilized powder
品質水準
品質
for use with Total Dietary Fiber Control Kit, TDF-C10
テクニック
photometry: suitable
アプリケーション
food and beverages
general analytical
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-4-7(22)8(23)12(27)17(31-4)34-15-6(3-21)32-18(13(28)10(15)25)33-14-5(2-20)30-16(29)11(26)9(14)24/h4-29H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12-,13-,14?,15?,16+,17+,18+/m1/s1
InChI Key
FYGDTMLNYKFZSV-URKRLVJHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
β-D-Glucan is a β-D-glucose polysaccharide, naturally found in the cell wall of fungi, bacteria and plants.
アプリケーション
Internal control for use with the Total Dietary Fiber Assay Kit.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G7391-1G-KC:
G7391-PM:
G7391-BULK:
G7391-1G:
G7391-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Overview of (1? 3)-beta-D-glucan immunobiology.
Williams LD
Mediators of Inflammation, 6(4), 247-250 (1997)
Plasma (1? 3)-beta-D-glucan measurement in diagnosis of invasive deep mycosis and fungal febrile episodes.
Obayashi T, et al.
Lancet, 345(8941), 17-20 (1995)