安全性情報
F8190
Sigma-Aldrich
フコイダン Fucus vesiculosus(ヒバマタ)由来
≥95%
別名:
フコイジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.25
由来生物
algae (Fucus Vesiculosus)
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
light yellow
有効pH範囲
5.0-11.0
溶解性
water: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フコイダンは、褐海藻のいくつかの種から単離される、フコースに富んだ硫酸化多糖です。
アプリケーション
Fucus vesiculosus由来フコイダンは以下に使用されています:
  • フコイダンの検出におけるヘパリンレッドのアプリケーション研究
  • 抗菌剤としての生物活性研究
  • 高度糖化最終産物への影響の研究
生物化学的/生理学的作用
フコイダンは、抗腫瘍および抗血管新生活性、免疫調節、抗炎症、抗凝血、抗血栓、抗酸化活性など、多種多様な生物活性を有していることが研究によって判明しています。フコイダンは、マクロファージ活性化を誘導した後、マイトジェン活性化たんぱく質キナーゼ(MAPK)を活性化してナチュラルキラー細胞の増殖を引き起こします。フコイダンは非選択的セレクチンブロッカーとして機能し、アポトーシスを誘導し血管新生を抑制することが示されています。
その他情報
お客様の研究に対するメルクの広範な多糖製品を包括的に理解していただくには、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
F8190-500MG:
F8190-BULK:
F8190-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Effects of scavenger receptors-1 class A stimulation on macrophage morphology and highly modified advanced glycation end product-protein phagocytosis
Shinichi H et al.
Scientific Reports, 8(1), 5901-5901 (2018)
Quantification of sulfated polysaccharides in mouse and rat plasma by the Heparin Red mix-and-read fluorescence assay
Ulrich W et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States) (2017)
Hang T T Cao et al.
Marine drugs, 16(11) (2018-11-06)
Fucoidans from brown macroalgae have beneficial biomedical properties but their use as pharma products requires homogenous oligomeric products. In this study, the action of five recombinant microbial fucoidan degrading enzymes were evaluated on fucoidans from brown macroalgae: Sargassum mcclurei, Fucus
Fanlu Wang et al.
Marine drugs, 19(4) (2021-04-04)
Fucoidans, sulfated polysaccharides extracted from brown algae, are marine products with the potential to modulate bone formation and vascularization processes. The bioactivity and safety of fucoidans are highly associated with their chemical structure, which may vary with algae species and
Bioactivity of Fucoidan as an Antimicrobial Agent in a New Functional Beverage
Poveda-Castillo et al.
Becker-Shaffer's Diagnosis and Therapy of the Glaucomas (2018)