安全性情報
F5631
Sigma-Aldrich
フコイダン Fucus vesiculosus(ヒバマタ)由来
Crude
別名:
フコイジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.25
由来生物
algae (Fucus Vesiculosus)
フォーム
powder
品質
Crude
light yellow to brown
溶解性
H2O: 10 mg/mL, clear to hazy, faintly yellow to brownish-yellow
微量陽イオン
Ca: ≤1%
Na: ≤ 8% (ICP)
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フコイダンは、褐海藻のいくつかの種から単離される、フコースに富んだ硫酸化多糖です。
アプリケーション
Fucus vesiculosus(コンブ)由来のフコイダンは、生体応答調節剤、および広範な生物活性を有する潜在的な治療薬として使用できます。潜在的な抗がん、抗免疫、および消炎剤として、その薬物動態、安全性、効力および送達方法の研究に使用できます。フコイダンは、組織工学用途に向けた可能性とフォーミュレーションの評価に使用できます。
生物化学的/生理学的作用
フコイダンは、抗腫瘍および抗血管新生活性、免疫調節、抗炎症、抗凝血、抗血栓、抗酸化活性など、多種多様な生物活性を有していることが研究によって判明しています。フコイダンは、マクロファージ活性化を誘導した後、マイトジェン活性化たんぱく質キナーゼ(MAPK)を活性化してナチュラルキラー細胞の増殖を引き起こします。フコイダンは非選択的セレクチンブロッカーとして機能し、アポトーシスを誘導し血管新生を抑制することが示されています。
調製ノート
Black, W.A.P., et al., J. Sci. Food Agri., 3, 122 (1952)の方法を改変して調製されています。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な多糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
F5631-5G:
F5631-500MG:
F5631-BULK:
F5631-1G:
F5631-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Suwaree Kitikiew et al.
Fish & shellfish immunology, 34(1), 280-290 (2012-12-04)
In this study, we examined the effect of fucoidan on the immune response of white shrimp Litopenaeus vannamei and its resistance against Vibrio alginolyticus infection. Fucoidan induced degranulation, caused changes in the cell morphology, and increased activation of prophenoloxidase (proPO)
Weihua Jin et al.
Carbohydrate polymers, 91(1), 1-6 (2012-10-10)
Seven fucoidans that differed only with respect to the average molecular weight and four fucoidans that differed with respect to both the molar ratio of fucose to galactose and the average molecular weight were obtained. The anticoagulant activities of these
A M Walsh et al.
The British journal of nutrition, 110(9), 1630-1638 (2013-03-28)
A 2 × 2 factorial experiment was conducted to investigate the interactions between laminarin (LAM; 0 and 300 parts per million (ppm)) and fucoidan (FUC; 0 and 240 ppm) levels on intestinal morphology, selected microbiota and inflammatory cytokine gene expression
Hsien-Yeh Hsu et al.
Carcinogenesis, 34(4), 874-884 (2013-01-01)
Fucoidan, a polysaccharide extracted from brown seaweeds, reduces tumor cell proliferation. Fucoidan inhibits the growth of breast cancer cells such as 4T1 and MDA-MB-231 and decreases their cell colony formation. Moreover, fucoidan reduces metastatic lung nodules in 4T1 xenograft female
Celina Maria P Guerra Dore et al.
Carbohydrate polymers, 91(1), 467-475 (2012-10-10)
Fucan (SV1) sulfated polysaccharides from the brown algae Sargassum vulgare were extracted, fractionated in acetone and examined with respect to chemical composition, anticoagulant, anti-inflammatory, antithrombotic effects and cellular proliferation. These polysaccharides contain low levels of protein, high level of carbohydrate