Merck
A7003
Sigma-Aldrich
アルギン酸 from brown algae
powder
別名:
アルギン酸 Macrocystis pyrifera(ケルプ)由来, マンヌロン酸・グルロン酸混合ポリマー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H8O6)n
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
NACRES:
NA.47
フォーム
powder
テクニック
titration: suitable
white to light yellow
pH範囲
1.5-3.5
mp
300 °C
溶解性
H2O: insoluble, but swells
aqueous base: soluble
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アルギン酸は海藻から分離される高分子量直鎖重合体です。n-マンヌロン酸および L-グルクロン酸から成る直鎖 β-1→4-結合重合体です。アルギン酸は褐藻類の細胞外マトリクスに存在する酸性多糖類の 1 種です。HIV の逆転写酵素活性を阻害することが報告されています。海藻多糖類ポリ-α-L-グルクロン酸であるアルギン酸の構造研究の報告があります。褐藻 Sargassum wightii より単離されたアルギン酸の、II 型コラーゲン誘導関節炎ラットにおける抗炎症効果が報告されています。広範な温度範囲(200~800°C)での py-GC/MS を用いたアルギン酸の熱分解および熱重量分析(TGA)について報告されています。ゲルマニウム内部反射因子(IREs)上銅薄膜に生物腐食を起こすことが報告されました。
アプリケーション
アルギン酸は in vitro および in vivo でのアルギン酸塩の分裂促進因子としての活性の研究に適した試薬です。色素結合アッセイによる透明エキソポリマーの分光光度測定での使用に適しています。
その他情報
直鎖型、親水性、コロイド状のポリウロン酸で、主にアンヒドロ-β-D-マンヌロン酸残基と 1→4結合しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A7003-250G:
A7003-500G:
A7003-1KG:
A7003-100G:
A7003-VAR:
A7003-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
In situ, real-time FT-IR/CIR/ATR study of the biocorrosion of copper by gum arabic, alginic acid, bacterial culture supernatant and Pseudomonas atlantica exopolymer.
Jolley JG, et al.
Applied Spectroscopy, 43(6), 1062-1067 (1989)
A dye-binding assay for the spectrophotometric measurement of transparent exopolymer particles (TEP).
Passow U and Alldredge AL.
Limnology and Oceanography, 40(7), 1326-1335 (1995)
C H Sarithakumari et al.
International immunopharmacology, 17(4), 1108-1115 (2014-01-22)
The present study evaluated the anti-inflammatory potential of alginic acid isolated from the brown algae Sargassum wightii in type II collagen induced arthritic rats, a well established arthritic model that resembles more closely to human rheumatoid arthritis in its clinical
Structural components of alginic acid. II. The crystalline structure of poly-alpha-L-guluronic acid. Results of x-ray diffraction and polarized infrared studies.
E D Atkins et al.
Biopolymers, 12(8), 1879-1887 (1973-01-01)
Pyrolysis behaviour of the main carbohydrates of brown macro-algae.
Anastasakis K, et al.
Fuel: The Science and Technology of Fuel and Energy, 90(2), 598-607 (2011)