安全性情報
1048288
USP
β-グルカン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
グルカン パン酵母(S. cerevisiae種)由来
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
beta glucan
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。本製品のSDSおよび製品リーフレットを含むサポートに提供されている情報はすべて、発行薬局方の権限の下で制作・発行されています。
さらに詳しい情報およびサポートにつきましては発行薬局方のウェブサイトをご覧ください。
ベータグルカンは加工されたパン酵母の細胞壁から抽出された化合物です。主にβ-(1,3)/(1,6)分岐グルカンポリマーが含まれ、少量のβ -(1,6)-グルカンおよびキチンが含まれています。
アプリケーション
規定された品質試験およびアッセイで使用することを意図したベータグルカンUSP標準品。
核磁気共鳴分光法(NMR)および紫外・可視(UV-Vis)分光法を用いたベータグルカンの確認試験および含量測定時の標準溶液の調製にも使用されます。
アナリシスノート
これらの製品は試験および測定目的にのみ使用できます。ヒトや動物への投与を目的としていません。またいかなる病気の診断、処置、治療にも用いることはできません。  ​
その他情報
販売が制限されることがあります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1048288-1G:
試験成績書(COA)