安全性情報
G0753
Sigma-Aldrich
ローカストビーンガム Ceratonia siliqua(イナゴマメ)種子由来
別名:
ガラクトマンナンポリサッカリド, マンノガラクタン(主成分), ローカストビーンガム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.25
由来生物
Ceratonia siliqua seeds
品質水準
フォーム
powder
beige
保管温度
room temp
アプリケーション
Ceratonia siliqua(イナゴマメ)の種子からとられるローカストビーンガム(LBG、ガラクトマンナン多糖類)は β-マンナナーゼ(EC 3.2.1.78)などのマンナナーゼ類の同定、識別および特徴づけを助ける基質として用いられることがあります。LBG は薬物デリバリーデバイスの開発に用いられることがあります。LBG はボールミル粉砕によるユーカリおよび微結晶セルロースの破壊保護剤としての性質の研究に用いられることがあります。LBG は Aspergillus flavus による食品の腐敗を防ぐ食品添加物としての性質についての研究に用いられることがあります。LBG は超分岐 N-グリカンコア構造の有機的合成の出発物質として用いられることがあります。
その他情報
マンノ-スの直鎖高分子で4個のマンノ-スごとに1個のガラクト-ス分岐を持ち、分子量約310 kDaと考えられています。
お客様の研究に適したメルクの広範なオリゴ糖を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G0753-BULK:
G0753-1KG:
G0753-500G:
G0753-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
S Sánchez-Segado et al.
Bioresource technology, 104, 324-328 (2011-11-22)
A process for the production of ethanol from carob (Ceratonia siliqua) pods was designed and an economic analysis was carried out for a hypothetical plant. The plant was assumed to perform an aqueous extraction of sugars from the pods followed
Hossein Vaheed et al.
Journal of industrial microbiology & biotechnology, 38(1), 101-111 (2010-09-08)
In this research, ethanol production from carob pod extract (extract) using Zymomonas mobilis with medium optimized by Plackett-Burman (P-B) and response surface methodologies (RSM) was studied. Z. mobilis was recognized as useful for ethanol production from carob pod extract. The
T Mohammadi Moghaddam et al.
Journal of the science of food and agriculture, 91(6), 1083-1088 (2011-02-11)
Lallemantia royleana (Balangu) is a mucilaginous endemic plant which is grown in different regions of world. The flow behaviour of Balangu seed extract (BSE) and its mixture with xanthan, guar and locust bean gums at 1:3, 1:1 and 3:1 ratios
Camila P Favaro et al.
Biomolecules, 10(2) (2020-02-09)
Soluble coffee offers the combined benefits of high added value and practicality for its consumers. The hydrolysis of coffee polysaccharides by the biochemical route, using enzymes, is an eco-friendly and sustainable way to improve the quality of this product, while
B M Smith et al.
Journal of food science, 77(6), C684-C689 (2012-06-08)
Carob germ proteins have been shown to have functional properties similar to wheat gluten enabling formulation and production of yeast leavened gluten-free baked goods from a true dough rather than a stiff batter. The purpose of this research was to