Merck
G4129
Sigma-Aldrich
グアー
別名:
グアーガム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.25
形状
powder
品質水準
beige
有効pH範囲
5.0-7.0 (25 °C, 1% in water)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
グアーは、Cyamopsis tetragonolobaの種子から抽出されます。多糖であるガラクトマンナンを含んでいます。グアーは、色素溶液の濃厚剤、紙の生産、および水系のスラリー爆薬における主要なゲル化剤に使用されています。繊維の解膠剤や乾燥強度添加剤として機能し、遮水のためのダイナマイトへの添加剤にも使用されます。グアーは、食品製品の安定化剤、乳化剤および濃厚剤として使用されます。グアーは、コレステロールおよびグルコースレベルを低下させます。グアーは、体重の低下や肥満の予防を助けます。
アプリケーション
グアーは以下に使用されています:
  • in vitroデンプン消化アッセイにおける粘度の維持
  • アガロースゲルの薄化速度の低減
  • マイクロ電極アレイ(MEAs)上の3D様神経ネットワークの構築における影響の研究
生物化学的/生理学的作用
グアーガムは、グルコース耐性の改善や糖尿病性腎症の減衰を含む数々の有益な効果を持っていることが示されています。
その他情報
グアーガムは、グアーまたはガバール豆の胚乳から分離されます。
お客様の研究に適したメルクの広範な多糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G4129-500G:
G4129-BULK:
G4129-1KG:
G4129-250G:
G4129-CH:
G4129-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Milica Velimirovic et al.
Journal of contaminant hydrology, 142-143, 1-10 (2012-10-11)
Microscale zerovalent iron (mZVI) reduces chlorinated aliphatic hydrocarbons (CAHs) to harmless compounds, but the sedimentation of the mZVI particles in the injection fluid limits the injectability of the particles during field applications. In this study, mZVI particles in suspension were
P Enes et al.
Fish physiology and biochemistry, 39(2), 159-169 (2012-07-06)
The aim of this study was to assess the role of soluble non-starch polysaccharide (guar gum) on white sea bream Diplodus sargus, glucose and lipid metabolism. A control diet was formulated to contain 40 % crude protein, 14 % crude
Sadanand Pandey et al.
International journal of biological macromolecules, 51(4), 583-589 (2012-07-04)
Biopolymer used for the production of nanoparticles (NPs) has attracted increasing attention. In the presence article we use aqueous solution of polysaccharide Cyamopsis tetragonaloba commonly known as guar gum (GG), from plants. GG acts as reductive preparation of silver nanoparticles
Guar gum: processing, properties and food applications?a review
Mudgil D, et al.
Journal of Food Science and Technology, 51(3), 409-418 (2014)
Anne J Wanders et al.
The British journal of nutrition, 109(7), 1330-1337 (2012-08-02)
The objective was to determine the effects of dietary fibre with bulking, viscous and gel-forming properties on satiation, and to identify the underlying mechanisms. We conducted a randomised crossover study with 121 men and women. Subjects were healthy, non-restrained eaters