アプリケーション
- Suitable for downstream applications
- Individual target characterization to genome-wide profiling techniques
- Characterization of signal transduction pathways
- Verification of ChIp-chIP and ChIP-seq data
特徴および利点
- 少量、中等量、多量に発現される転写因子、およびヒストン修飾に関連するDNAのCHiP化が成功します。
- 処理能の拡大-2~10×106個の範囲の幅広い細胞数で使用できます。
- 最高の感度-2×106個の細胞があれば、少量の転写因子でも検出できます。
- IP(免疫沈降)用のDNA遮断「Staph-Seq」を用いて、下流のChIPアプリケーションにおけるStaph A DNAの汚染を最小限に抑えています。
法的情報
キットの構成要素のみ
- Sodium dodecyl sulfate solution, for molecular biology, 10% in 18 megohm water
- Monoclonal Anti-POLR2A antibody produced in mouse, clone 1F17, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
キットの構成要素は別途購入可能です。
- S6576ChIP Next Gen Seq Sepharose™SDS
- I8896IGEPAL® CA-630, for molecular biologySDS
- S5150Sodium chloride solution, 5 M in H2O, BioReagent, for molecular biology, suitable for cell cultureSDS
- W4502Water, Nuclease-Free Water, for Molecular BiologySDS
- I5006IgG from rabbit serum, reagent grade, ≥95% (SDS-PAGE), essentially salt-free, lyophilized powderSDS
- I5381IgG from mouse serum, reagent grade, ≥95% (SDS-PAGE), lyophilized powderSDS
- A7638Bovine Serum Albumin, lyophilized powder, essentially globulin free, ≥99% (agarose gel electrophoresis)SDS
- A84564-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl fluoride hydrochloride, ≥97.0% (HPLC)SDS
- D9156Deoxyribonucleic acid, single stranded from salmon testes, For hybridizationSDS
- M7023Anti-Mouse IgG (whole molecule) antibody produced in rabbit, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solutionSDS
- P8340Protease Inhibitor Cocktail, for use with mammalian cell and tissue extracts, DMSO solutionSDS
- R4642Ribonuclease A from bovine pancreas, (Solution of 50% glycerol, 10mM Tris-HCL pH 8.0)SDS
推奨
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Epigenetic modifications are thought to occur through two key interconnected processes—DNA methylation and the covalent modification of histones.
プロトコル
Chromatin Immunoprecipitation qPCR for studying gene regulation across conditions.