Merck
S4438
Sigma-Aldrich
SYBR®Green JumpStartTaqReadyMix
for quantitative PCR, MgCI2 in buffer
別名:
Hot start PCR master mix, sybr green PCR master mix, sybr green qPCR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106300
NACRES:
NA.55
フォーム
liquid
使用法
sufficient for 100 reactions
sufficient for 20 reactions
sufficient for 500 reactions
特徴
dNTPs included
hotstart
濃度
1.25 units/reaction (50 μL reaction volume)
テクニック
qPCR: suitable
入力
purified DNA
適合性
suitable for (quantitative PCR)
ABI 7000
ABI 7300
ABI 7500 Fast
ABI 7500
ABI 7700
ABI 7900 HT Fast
ABI 7900 HT
ABI 7900
ABI StepOne
ABI StepOnePlus
ABI ViiA 7
Bio-Rad CFX384
Bio-Rad CFX96
Bio-Rad MJ Chromo4
Bio-Rad MJ Opticon 2
Bio-Rad MJ Opticon
Bio-Rad MiniOpticon
Bio-Rad MyiQ
Bio-Rad iCycler iQ
Bio-Rad iQ 5
Cepheid SmartCycler
Eppendorf® Mastercycler ep realplex
Eppendorf® Mastercycler ep realplex2 S
Illumina Eco qPCR
Qiagen Corbett Rotor-Gene 3000
Qiagen Corbett Rotor-Gene 6000
Qiagen Corbett Rotor-Gene Q
Roche LightCycler 480
Strategene Mx3000P
Strategene Mx3005P
Strategene Mx4000
for use with ABI 5700
アプリケーション
agriculture
検出方法
SYBR® Green
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
SYBR® Green Iは、すべてのDNA配列の定量に最適です。この色素は二本鎖DNAと結合し、全サイクリング時間に渡って蛍光の増加を測定することでDNA検出をモニタリングします。
SYBR® Green JumpStart Taq ReadyMixは、ホットスタートPCR用のJumpStart Taq抗体の性能強化とSYBR Green I、および使いやすいReadyMixソリューションの利便性を組み合わせたものです。このSYBR Green I、JumpStart Taq DNAポリメラーゼ、99%純度のデオキシヌクレオチド、および反応緩衝液の混合物は、すぐに使える2倍濃縮液です。2倍濃縮液の25 μLをDNAテンプレート、プライマー、および水に加えるだけです。JumpStart Taq抗体は室温でDNAポリメラーゼを不活性化します。サイクルプロセスの最初の変性段階で温度を70℃以上に上昇させると、複合体が解離し、ポリメラーゼは完全に活性化します。JumpStart Taq DNAポリメラーゼは、非特異的増幅を防止し、より正確なCT値が得られます。
アプリケーション
SYBR® Green JumpStart Taq ReadyMixは、以下の用途に使用されています:
  • ミエリン塩基性タンパク質(mbp)遺伝子、SRY-Box 10(sox10)遺伝子およびβ-アクチン遺伝子のすべての変異体から単一の保存領域を増幅する定量的PCR(qPCR)
  • 増幅サイクルごとにPCR産物の蓄積を検出する定量的リアルタイムPCR
  • ルーチンqPCRによるDNAテンプレートとcDNAテンプレートの増幅
  • 定量リアルタイム逆転写PCR(qRT-PCR)によるRNAの増幅
特徴および利点
  • ハイスループットのアプリケーションに理想的なReadyMixでのSYBR Green検出による抗体不活化ホットスタートPCRの利点をお届けします。必要なのはプライマーとテンプレートのみです。
  • JumpStart Taq DNAポリメラーゼは、非特異的産物の増幅を防止するため、効率が増加し、ターゲット収量が高くなっています。
  • SYBR® Green JumpStart Taq ReadyMix for SYBR based qPCRは、最適化を容易にするためMgCl2入りとなっているか、または別途バイアルが同梱されています。ReadyMixは、チューブおよびプレートを用いる装置に適合します。
  • このマスターミックスを使用することで、反応間の一貫性が得られます
  • 混入を最小限に抑えるように設計されています
  • プライマー二量体の量が抑えられます
  • マニュアルまたはワックスHotStart®法に比べ、セットアップ時間が短縮されます
  • 室温でのセットアップが可能で、蛍光色素が含まれており、qPCRに最適です
包装
既定反応体積は50μLです。
20RXNが1X500μLとして包装されています。
100RXNが1X2.5mLとして包装されています。
400RXNが1X10mLとして包装されています。
500RXNが1X12.5mLとして包装されています。
原理
SYBR Green JumpStart Taq ReadyMixは、単一生成物のリアルタイム増幅実験用に推奨され、また、蛍光標識プローブの製造に先立つPCRの最適化にも使用できます。蛍光標識プローブは、SYBR Green I色素との使用に推奨されません。
SYBR Green Iは、一般的に使用されるDNA結合蛍光色素であり、全ての二重鎖DNAに結合し、検出はサイクルを通じた蛍光の増加を測定することによってモニタリングされます。SYBR Green Iの最大励起および蛍光波長は、それぞれ494nmおよび521nmです。ROXリファレンス色素のための装置設定は、定量的PCR用のリファレンス色素の測定で十分です。シグマのSYBRベースのQPCR検出の特異性は、ホットスタートによるtaqポリメラーゼである、JumpStart Taqの取り込みによって著しく向上します。
法的情報
本製品を使用する場合、米国特許番号 5,994,056、6,171,785と、対応する米国外での特許請求のうち、1つ以上が適用されます。本製品の購入について、購入者自身の内部研究のために購入した量を使用する場合に限り、前述の特許請求に基づく訴訟から免責されますが、これは限定的なものであり、譲渡することはできません。他の特許請求(米国特許番号6,814,934に含まれる装置やシステムなど)によって保護されている権利や、あらゆる種類の商業サービス(購入者の研究結果を報酬やその他の商業的事由のために無制限に報告することを含む)を行う権利が、暗示や禁反言によって明示的に譲渡されるわけではありません。本製品は研究専用です。Rocheの特許に基づき診断に利用する場合は、別途Rocheからライセンスを受ける必要があります。ライセンス購入に関する詳細な情報については、ライセンス管理者(Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA)にお問い合わせ下さい。
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
HOTSTART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
JumpStart is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SYBR is a registered trademark of Life Technologies
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Bikem Soygur et al.
Human reproduction (Oxford, England), 31(7), 1455-1461 (2016-05-14)
As Syncytin 1 (human endogenous retrovirus (HERV-W)) is crucial for human embryo placentation is it expressed during preimplantation embryo development? Syncytin 1 was expressed mainly in trophoblast cells of the blastocyst particularly in cells underlying the inner cell mass (ICM).
T Y C Pang et al.
Neuroscience, 141(2), 569-584 (2006-05-24)
Huntington's disease is a fatal neurodegenerative disorder caused by a mutation of the huntingtin gene and involves progressive motor abnormalities (including chorea), cognitive deficits (dementia) as well as psychiatric symptoms. We have previously demonstrated that environmental enrichment slows the onset
Differential effects of voluntary physical exercise on behavioral and brain-derived neurotrophic factor expression deficits in Huntington?s disease transgenic mice
Pang TYC, et al.
Neuroscience, 141(2), 569-584 (2006)
Temporal dynamics of myelination in the zebrafish spinal cord
Buckley C E, et al.
Glia, 58(7), 802-812 (2010)
Karim Sorefan et al.
Nature, 459(7246), 583-586 (2009-05-30)
Local hormone maxima are essential for the development of multicellular structures and organs. For example, steroid hormones accumulate in specific cell types of the animal fetus to induce sexual differentiation and concentration peaks of the plant hormone auxin direct organ
資料
Quantitative PCR (qPCR) provides information about gene expression, gene amplification or loss, and small alterations. qPCR is often used to investigate tumor biology and to discover the genetic and epigenetic causes of cancer
The polymerase chain reaction is one of the most widely used techniques in molecular biology. The PCR process consists of three main steps, Denaturation, Annealing & Extension
プロトコル
Protocol describes amplification of DNA through quantitative PCR with SYBR Green. Consistent batch-to-batch performance can be achieved with large numbers of PCR reactions.
The SeqPlex RNA Amplification kit provides a method for amplification of total RNA or isolated mRNA prior to entry into the workflows of the commonly used deep sequencing platforms.
SEQR - SeqPlex RNA Amplification Kit Protocol
Our SYBR Green qPCR Protocol is a method designed to detect accurate quantification of gene expression and RT-PCR reactions