Merck
C9026
Sigma-Aldrich
セルレイン
≥95% (HPLC), suitable for immunohistochemistry
別名:
[Tyr(SO3H)4]セルレイン, pGlu-Gln-Asp-Tyr(SO3H)-Thr-Gly-Trp-Met-Asp-Phe-NH2, セルレイン, セルレチド, 硫酸化セルレイン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C58H73N13O21S2
CAS番号:
分子量:
1352.40
Beilstein:
5422487
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
製品名
セルレイン, ≥95% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
テクニック
immunohistochemistry: suitable
white
保管温度
−20°C
SMILES記法
CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)[C@H](Cc3ccc(OS(O)(=O)=O)cc3)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@@H]4CCC(=O)N4)[C@@H](C)O)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](Cc5ccccc5)C(N)=O
InChI
1S/C58H73N13O21S2/c1-29(72)49(71-57(87)40(23-31-12-14-33(15-13-31)92-94(89,90)91)68-56(86)43(26-48(78)79)69-52(82)37(16-18-44(59)73)65-51(81)36-17-19-45(74)63-36)58(88)62-28-46(75)64-41(24-32-27-61-35-11-7-6-10-34(32)35)54(84)66-38(20-21-93-2)53(83)70-42(25-47(76)77)55(85)67-39(50(60)80)22-30-8-4-3-5-9-30/h3-15,27,29,36-43,49,61,72H,16-26,28H2,1-2H3,(H2,59,73)(H2,60,80)(H,62,88)(H,63,74)(H,64,75)(H,65,81)(H,66,84)(H,67,85)(H,68,86)(H,69,82)(H,70,83)(H,71,87)(H,76,77)(H,78,79)(H,89,90,91)/t29-,36+,37+,38+,39+,40+,41+,42+,43+,49?/m1/s1
InChI Key
YRALAIOMGQZKOW-HJMGKOKZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Amino Acid Sequence
Glp-Gln-Asp-Tyr(SO3H)-Thr-Gly-Trp-Met-Asp-Phe-NH2
アプリケーション
セルレインは、Sprague-Dawleyラット、マウスおよび他の実験動物を用いて膵炎を誘発するために使用されています。
生物化学的/生理学的作用
セルレイン(Caerulein)は、コレシストキニンと同様の作用をする胃調節分子です。これは硫酸チロシン残基を有し、平滑筋収縮を誘発します。また、ガストリン様の活性を示します。セルレインは、細胞間接着分子1(ICAM-1)などのタンパク質のNF-κB上方制御(発現増加)により媒介される細胞シグナル伝達、ならびにNADPHオキシダーゼおよびJanusキナーゼシグナル伝達物質などの炎症関連分子を研究するために使用されます。セルレインは体温調節、鎮静および満腹感も調節します。
痛覚に及ぼす影響については、合意が得られていません。胆嚢の痛み、腎疝痛、間欠性跛行の痛みを阻止しますが、一般には内因性オピオイドのアンタゴニストとみなされています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C9026-VAR:
C9026-1MG-PW:
C9026-.1MG-PW:
C9026-PPG:
C9026-.5MG:
C9026-PH:
C9026-BULK-N:
C9026-.5MG-PW:
C9026-.1MG:
C9026PROC:
C9026-BULK:
C9026-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Overexpression of Fas and FasL Is Associated with Infectious Complications and Severity of Experimental Severe Acute Pancreatitis by Promoting Apoptosis of Lymphocytes
Liao Pinhu
Inflammation, 37(4) (2014)
Inflammation-Induced Expression and Secretion of MicroRNA 122 Leads to Reduced Blood Levels of Kidney-Derived Erythropoietin and Anemia
Gastroenterology, 999-1010 (2016)
Shan-Ming Chen et al.
Scientific reports, 10(1), 20319-20319 (2020-11-25)
Pancreatic cancer is one of the most lethal and chemo-resistant cancers worldwide. Growing evidence supports the theory that the gut microbiota plays an essential role in modulating the host response to anti-cancer therapy. The present study aimed to explore the
Acinar cell apoptosis and the origin of tubular complexes in caerulein-induced pancreatitis
Lynne E Reid
International Journal of Experimental Pathology (1999)
Abba Kastin, Abba J. Kastin
Handbook of Biologically Active Peptides (2011)