安全性情報
C8058
Sigma-Aldrich
コンドロイチナーゼ B from Flavobacterium heparinum
lyophilized powder (with BSA as stabilizer)
別名:
コンドロイチン硫酸Bリアーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
bacterial (Flavobacterium heparinum)
品質水準
結合体
(Glucosaminoglycan)
フォーム
lyophilized powder (with BSA as stabilizer)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
アプリケーション
Flavobacterium heparinumから得られたコンドロイチナーゼBは、デルマタン硫酸の構造特性とアンチトロンビン活性を評価するための研究に使用されています。Flavobacterium heparinumから得られたコンドロイチナーゼBは、液体クロマトグラフィー-質量分析によりコンドロイチンリアーゼの作用パターンを調べる研究にも使用されています。
シグマの酵素は、デルマタン硫酸十二糖中のイズロン酸の発生頻度の分析に使用されています。メラノーマ細胞中のデルマタン硫酸(DS)の酵素分解にも使用されています。この酵素分解により、腫瘍細胞の増殖と浸潤性が低下し、転移におけるDSの役割が示唆されました。
生物化学的/生理学的作用
コンドロイチナーゼBは、コンドロイチン硫酸Bのみを分解して、オリゴ糖と四糖、および不飽和4-硫酸化二糖を生成します。コンドロイチナーゼBの至適温度は20°C、至適pHは8.0です。0.1 M NaClの使用により、酵素活性は50%阻害されます。Co2+, Fe3+およびBa2+もその活性を阻害します。
単位の定義
1ユニットは、基質としてコンドロイチン硫酸Bを用いたとき、pH 7.5、25°C、1時間に0.1 μmolの不飽和ウロン酸を生成する酵素量です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C8058PROC:
C8058-BULK:
C8058-VAR:
C8058-PH:
C8058-50UN-PW:
C8058-50UN:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Gerdy B ten Dam et al.
The American journal of pathology, 171(4), 1324-1333 (2007-08-25)
Chondroitin sulfate (CS) is abundantly present in the tumor stroma, and tumor-specific CS modifications might be potential targets to influence tumor development. We applied the phage display technology to select antibodies that identify these tumor-specific CS modifications. Antibody GD3G7 was
Y M Michelacci et al.
The Biochemical journal, 151(1), 121-129 (1975-10-01)
A chondroitinase that degrades only chondroitin sulphate B was isolated from Flavobacterium heparinum, and separated from a constitutive chondroitinase AC also present in extracts of F. heparinum. The enzyme acts only on chondroitin sulphate B, producing oligo- and tetra-saccharides, plus
Zhenqing Zhang et al.
Analytical biochemistry, 385(1), 57-64 (2008-11-11)
Liquid chromatography-mass spectrometry was applied to determine the action pattern of different chondroitin lyases. Two commercial enzymes, chondroitinase ABC (Proteus vulgaris) and chondroitinase ACII (Arthrobacter aurescens), having action patterns previously determined by viscosimetry and gel electrophoresis were first examined. Next
Nicola Volpi et al.
Glycobiology, 19(4), 356-367 (2008-12-06)
Glycosaminoglycans from the body of marine clam Scapharca inaequivalvis were extracted at about 0.15- 0.18 mg/g of dry tissue, composed of dermatan sulfate (DS) (approx. 74%) and heparan sulfate (26%). After treatment with nitrous acid, DS was isolated for further
Yvette M Coulson-Thomas et al.
Journal of neuroscience methods, 171(1), 19-29 (2008-04-18)
Injury to the CNS of vertebrates leads to the formation of a glial scar and production of inhibitory molecules, including chondroitin sulphate proteoglycans. Various studies suggest that the sugar component of the proteoglycan is responsible for the inhibitory role of
資料
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.