Merck
C2780
Sigma-Aldrich
コンドロイチナーゼAC from Flavobacterium heparinum
lyophilized powder, 0.5-1.5 units/mg protein (using chondroitin sulfate A as substrate)
別名:
コンドロイチンACリアーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
結合体
(Glucosaminoglycan)
品質水準
フォーム
lyophilized powder
比活性
0.5-1.5 units/mg protein (using chondroitin sulfate A as substrate)
組成
Protein, ~15% Lowry
溶解性
0.02 M phosphate buffer: soluble (pH 7.0)
その他の活性
Glycosaminoglycan (GAG) degradation enzymes, may contain trace amount
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
コンドロイチナーゼACは、栄養補助食品などの商品試料に含まれる硫酸コンドロイチンの分析に応用されています。
シグマのコンドロイチナーゼACは、デルマタン硫酸の構造および配列モチーフ研究中のグリコサミノグリカン(GAG)画分の大規模な調製に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
Flavobacterium heparinum由来のコンドロイチナーゼACは、ヘキソサミンとグルクロン酸残基の間の(1-4)結合で硫酸化および非硫酸化多糖鎖を脱離機構により切断する酵素です。得られる主なオリゴ糖生成物は、不飽和ウロン酸を含む二糖です。コンドロイチン分解酵素ACはコンドロイチン硫酸AおよびCナトリウムを特異的に分解しますが、コンドロイチン硫酸Bナトリウム(デルマタン硫酸)は分解しません。
その他情報
リン酸バッファ-塩および安定化剤としてBSAを含有します。
より詳細な情報につきましては、www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorerenzymes for complex carbohydrate analysisをご覧ください。
適合性
反応条件によって、コンドロイチン硫酸の消化により二糖類が加水分解されることもあります。
単位の定義
1 unitは、pH 7.3、37°C、1分間で、コンドロイチン硫酸から不飽和二糖類を遊離しますので、ΔA232が1.0になります。反応容積:3.1 ml(光路長 1 cm)。
調製ノート
pH 7.0の20 mMリン酸緩衝液で生成物を再構成します。その後の希釈は、0.01%ウシ血清アルブミン水溶液で行うことができます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C2780-VAR:
C2780-5UN:
C2780-5UN-PW:
C2780-BULK:
C2780-1UN:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Florian D Naal et al.
Journal of biomedical materials research. Part B, Applied biomaterials, 87(1), 19-25 (2008-03-25)
Meniscal allograft processing procedures, in particular gamma irradiation, deteriorate the biomechanical and biological properties of the transplanted tissue. High hydrostatic pressure (HHP) treatment, widely used in food technology to inactivate microorganisms while preserving natural compounds, might serve as a gentle
Jessica S Kim et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 59(8), 780-790 (2011-08-02)
Cutaneous lupus erythematosus and dermatomyositis (DM) are chronic inflammatory diseases of the skin with accumulated dermal mucin. Earlier work has shown chondroitin sulfate (CS) accumulation within the dermis of discoid lupus erythematosus (DLE), subacute cutaneous lupus erythematosus (SCLE), and DM
E B Hunziker
Osteoarthritis and cartilage, 9(1), 22-32 (2001-02-17)
We have previously shown (Hunziker and Rosenberg, J Bone Joint Surg 1996;78A:721-33) that synovial cells can be induced to migrate into partial-thickness articular cartilage defects, therein to proliferate and subsequently to deposit a scar-like tissue. We now wished to ascertain
C B Knudson et al.
The Journal of cell biology, 100(5), 1753-1758 (1985-05-01)
Hyaluronate levels change dramatically during morphogenesis of various tissues and organs. Morphological detection of the exact temporal and spatial distribution patterns of hyaluronate may help to elucidate its role in morphogenesis. Since no specific direct method for visualizing hyaluronate with
S P Levine et al.
Blood, 75(4), 902-910 (1990-02-15)
Platelet factor 4 (PF4) is a hydrophobic, alpha-granule protein with potent antiheparin activity. It also binds to a chondroitin sulfate-containing proteoglycan (PG) isolated from platelets. In order to evaluate further the relationship between PF4 and the chondroitin sulfate-containing proteoglycan in
資料
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.