安全性情報
57062
Supelco
Supelclean ENVI-18 SPEチューブ
bed wt. 100 mg, volume 1 mL, pk of 108
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
物質
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
品質水準
認証
suitable for ISO 25101
特徴
endcapped
組成
bed wt., 100 mg
包装
pk of 108
標識化の程度
17% C loading
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
475 m2/g
容量
1 mL
Matrix
silica gel base material (irregular shaped, acid washed)
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) bonding, polymerically bonded
粒径
45 μm
ポアサイズ
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Supelclean ENVI-18 SPE tube is used for reversed phase separations involving a polar (usually aqueous) or moderately polar sample matrix (mobile phase) and a nonpolar stationary phase.
保持メカニズム:逆相
使用可能なサンプルマトリックス:水溶液試料(飲用水、地下水、廃水)
  • ポリメリック結合、オクタデシル基(C:17%)、エンドキャップ有り
  • 水系環境サンプル中に含まれる汚染物質の分離、抽出、濃縮に優れています。
  • カ-ボン含有率が 17%と高いため、捕集容量および回収率が高められています
  • また、高いカ-ボン含有率により、極端なpH条件にも高い耐久性を示します。
  • 廃水サンプルからの除草剤や殺菌剤、農薬の抽出に用いられます。
法的情報
ENVI is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
57062:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.