アッセイ
≥98% (HPLC)
品質水準
フォーム
powder
光学活性
[α]/D -55 to -50°, c = 22-28 mg/mL in DMSO
色
white
mp
210-212 °C (dec.) (lit.)
溶解性
1 M HCl: 49-51 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
Nc1ncnc2n([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)c(Br)nc12
InChI
1S/C10H12BrN5O4/c11-10-15-4-7(12)13-2-14-8(4)16(10)9-6(19)5(18)3(1-17)20-9/h2-3,5-6,9,17-19H,1H2,(H2,12,13,14)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
InChI Key
VJUPMOPLUQHMLE-UUOKFMHZSA-N
遺伝子情報
rat ... Adora2a(25369)
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
B6272-BULK:
B6272-5G:
B6272-5G-PW:
B6272-250MG:
B6272-VAR:
B6272-1G-PW:
B6272-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック