安全性情報
A6684
Sigma-Aldrich
モノクロナール抗アルブミン マウス宿主抗体
clone HSA-11, ascites fluid
別名:
Anti-AFP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
HSA-11, monoclonal
含みます
15 mM sodium azide
交差性
gibbon, baboon, human, rhesus monkey
以下との反応禁止
turkey, feline, hamster, pigeon, rat, marmoset, pig, bovine, canine, donkey, guinea pig, rabbit, chicken, sheep, goat
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: 1:10,000
western blot: 1:5,000
アイソタイプ
IgG2a
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ALB(213)
詳細
モノクローナル抗アルブミン抗体(マウスIgG2aアイソタイプ)は、マウス骨髄腫細胞と免疫化BALB/cマウス脾細胞の融合により作製されたHSA-11ハイブリドーマから得られます。肝臓が産生する主要なタンパク質であるアルブミンは、ヒト血清中の総タンパク質の半分以上を占めます。他の多くの体液にも、アルブミンが含まれます。
血清アルブミンは血液の主要なタンパク質成分であり、肝臓で産生されます。これは、コロイド浸透圧、様々な物質の輸送、血液pHを制御し、アミノ酸の内在性の供与源となります。モノクローナル抗アルブミン抗体(1:100希釈)を二重染色で使用して、ヒト臍間葉系幹細胞(HUMSC)から分化した肝細胞の位置を特定することができます。この製品は、ヒト血清アルブミンに対して特異的であるため、ヒトの血痕や他の体液(例:精液、母乳、尿、唾液、膣分泌物)の識別に最適です。マウスモノクローナル抗アルブミン抗体は、変性型および還元型のヒト血清アルブミンと特異的に反応し、アカゲザル、テナガザルおよびヒヒの血清アルブミンと交差反応します。本製品は、ウシ、ネコ、ニワトリ、イヌ、ロバ、ヤギ、モルモット、ハムスター、マーモセット、ブタ、ハト、ウサギ、ラット、ヒツジまたはシチメンチョウの血清アルブミンとの交差反応性、またはニワトリおよびシチメンチョウの卵アルブミンとの交差反応性を示していません。
特異性
本抗体は、血清および血漿中のヒトアルブミンに特異的であり、還元や変性に耐性のエピトープを認識します。
免疫原
ヒト血清アルブミン
アプリケーション
マウスで産生されたモノクローナル抗アルブミン抗体は、次の用途で使用されています:
  • 免疫蛍光法
  • 染色
  • 二重染色
  • 酵素結合免疫吸着アッセイ(ELISA)
  • 免疫ブロット
  • 免疫組織化学的検査
生物化学的/生理学的作用
アルブミンは、脂肪酸、ビリルビン、ヘミン、薬物、アミノ酸およびイオンなどの広範なリガンドに結合する輸送タンパク質です。アルブミンは亜鉛担体タンパク質としても機能し、それゆえに生理的プロセスを制御する場合があります。
アルブミン高値は脱水症と関連性があります。鉄欠乏性貧血の乳児では、アルブミン代謝亢進が見られます。アルブミンの酸化的損傷は、進行肝疾患と関係します。
免責事項
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
A6684-BULK:
A6684-.5ML:
A6684-VAR:
A6684-.2ML:
A6684-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Clinical use of albumin
Caraceni P, et al.
Blood Transfusion = Trasfusione del Sangue, 11(Suppl 4), s18-s18 (2013)
Katy M Olsavsky et al.
Toxicology and applied pharmacology, 222(1), 42-56 (2007-05-22)
Frequently, primary hepatocytes are used as an in vitro model for the liver in vivo. However, the culture conditions reported vary considerably, with associated variability in performance. In this study, we characterized the differentiation character of primary human hepatocytes cultured
Efficient generation of functional hepatocyte-like cells from human fetal hepatic progenitor cells in vitro
Zhang W, et al.
Journal of Cellular Physiology, 227(5), 2051-2058 (2012)
Yoon Ok Jang et al.
BMC gastroenterology, 14, 198-198 (2014-11-27)
Cirrhosis is a long-term consequence of chronic hepatic injury with fibrosis. No effective therapy is currently available for decompensated cirrhosis except liver transplantation. Hence, we investigated the effect of bone marrow-derived mesenchymal stem cells (BM-MSCs) on hepatic fibrosis in a
Obinna C Ubah et al.
Frontiers in immunology, 8, 1780-1780 (2018-01-10)
The management of chronic inflammatory diseases, such as inflammatory bowel disease, psoriasis, and rheumatoid arthritis has significantly improved over the last decade with the clinical availability of anti-TNF-α biologics. Despite this undoubted treatment success, a combination of acquired resistance together