製品名
MCDB 131培地, With trace elements and L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
フォーム
powder
濃度
11.6 g/L
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
構成
sodium pyruvate: 0.11 g/L
phenol red: 0.012 g/L
L-glutamine: 1.461 g/L
HEPES: no
glucose: 1.0 g/L (Dextro)
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
詳細
アプリケーション
- ウシ網膜内皮細胞を培養するための基礎培地の成分として
- ウシ肺毛細血管内皮細胞の培養
- ブタ頭蓋内内皮細胞およびブタ大動脈内皮細胞の単離
数量
再構成
よく一緒に購入される製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M8537-10L:
M8537-10X1L:
M8537-50KG:
M8537-PROC:
M8537-ALC2:
M8537LF1-BIBC:
M8537-25KG:
M8537-1L:
M8537-VAR:
M8537-BULK:
M8537-2X5L:
M8537-25K:
M8537-50K:
M8537-1L-KC:
M8537-50L:
M8537-ALC:
M8537-BIBC:
この製品を見ている人はこちらもチェック